Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verifikationsplade, Hurtig 48-brønd
Artikelnummer. 10166864 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 48-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10166864 1 x 48-brønds plade Hver
1 options
Artikelnummer. 10166864 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4371439
Indeholder
Indeholder 48-brønds Fast Reaction Plate forudindlæst og forseglet med TaqMan™ RNase P-prober og primere.
Bruges til at verificere ydeevnen af Applied Biosystems™ StepOne™ Realtids PCR-system.
De TaqMan™ RNase P Fast 48-brønds instrumentverifikationsplade er en 48-brønds PCR-plade forudindlæst med de nødvendige reagenser til at detektere og kvantificere genomiske kopier af det humane RNase P-gen, et enkelt-kopi-gen, der koder for RNA-delen af RNase P-enzymet. Hver brønd indeholder forudindlæst reaktionsblanding (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primere og FAM™ farvestofmærket –probe) og skabelon. De TaqMan™ RNase P Fast 48-brønds instrumentverifikationsplade opfylder de samme krav som Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR Systems installation. For at bestå installationen skal instrumentet demonstrere evnen til at skelne mellem 5.000 og 10.000 genomiske ækvivalenter med et 99,7 % konfidensniveau for en efterfølgende prøvekørsel i en enkelt brønd. For at sikre præcise resultater, Applied Biosystems™ anbefaler, at dit instruments ydeevne verificeres hver sjette måned.
De TaqMan RNase P Fast 48-Well Instrument Verification Plate opfylder de samme krav som Applied Biosystems StepOne Real-Time PCR Systems installation. For at bestå installationen skal instrumentet demonstrere evnen til at skelne mellem 5000 og 10.000 genomiske ækvivalenter med et 99,7 % konfidensniveau for en efterfølgende prøvekørsel i en enkelt brønd. For at sikre nøjagtige resultater bør instrumentets ydeevne verificeres hver sjette måned.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; butik ved -15° til °25°C; produktet er lysfølsomt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 48-brønds hurtigreaktionsplade forudindlæst og forseglet med TaqMan™ RNase P-prober og primere. Opbevares ved -15 til 25 °C. Dette produkt er lysfølsomt.
Kalibreret farvestof FAM
Til brug med (udstyr) Trin Et™ , Hurtig tilstand
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje TaqMan
Produkttype Instrumentverifikationsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 x 48-brønds plade
Kalibreringstype RNase P-kalibrering, instrumentverifikationsplade