Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Omvendt transkriptionsreagenser
Beskrivelse
Indeholder
MultiScribe™ Reverse Transcriptase (100μL at 50U/μL)
TaqMan Reverse Transcription Reagents provide the necessary reagents for reverse transcriptase-PCR (RT-PCR). Random hexamers, oligo (dT)16, and reverse primers are included for cDNA synthesis flexibility. These reagents are designed for reverse transcription and PCR amplification of a specific target RNA from either total RNA or mRNA. The reagents in this kit facilitate two-step RT-PCR, which is performed in two separate reactions and is useful when detecting multiple transcripts from a single cDNA reaction or when storing a portion of the cDNA.
TaqMan Revers transkriptionsreagenser giver de nødvendige reagenser til revers transkriptase-PCR (RT-PCR). Tilfældige hexamerer, oligo (dT) 16 og reverse primere er inkluderet for cDNA-syntesefleksibilitet. Disse reagenser er designet til revers transkription og polymerasekædereaktionsforstærkning af et specifikt mål-RNA fra enten total-RNA eller mRNA. Reagenserne i dette sæt letter to-trins RT-PCR.
To-trins RT-PCR udføres i to separate reaktioner, nyttige ved påvisning af flere transkripter fra en enkelt cDNA-reaktion eller ved lagring af en del af cDNA'et.
Fordele ved TaqMan Omvendt transkriptionsreagenser
• Indeholder MultiScribe Bagside Transcriptase , en rekombinant moloney murin leukæmivirus revers transkriptase (MMLV RT)
• Tilfældige hexamere og oligo (dT) 16 inkluderet for fleksibilitet
• Individuelle komponenter giver alsidighed i assay-opsætningen
• Kompatibel med to-trins RT-PCR-reaktioner
ved hjælp af TaqMan Omvendt transkriptionsreagenser
TaqMan Revers transkriptionsreagenser giver alle de nødvendige komponenter til at udføre revers transkription af RNA til cDNA. Til to-trins RT-PCR kan tilfældige hexamerer, oligo (dT) 16 og sekvensspecifikke reverse primere alle anvendes. Valget af primere til revers transkription foretages bedst efter eksperimentel evaluering af alle tre primingsystemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 50 U/μl |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 10 enheder af Cat. Ingen. N8080234. Hver enhed indeholder: |
| Format | Kit |
| Teknik | Revers transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Mængde | 2000 reaktioner |
| Omvendt transkriptase | MultiScribe |
| Ribonuklease H-aktivitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Vis mere |