Få mere at vide
Invitrogen™ TaqMan™ Omvendt transkriptionsreagenser
Artikelnummer. 10117254
Skift visning
Antal reaktioner:
2.000 reaktioner
200 Reactions at 10 μL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10117254 200 Reactions at 10 μL Hver
10279624 2.000 reaktioner 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10117254 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. N8080234
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
MultiScribe™ Reverse Transcriptase (100μL at 50U/μL)
TaqMan Revers transkriptionsreagenser giver de nødvendige reagenser til revers transkriptase-PCR (RT-PCR). Tilfældige hexamerer, oligo (dT) 16 og reverse primere er inkluderet for cDNA-syntesefleksibilitet.
TaqMan Reverse Transcription Reagents provide the necessary reagents for reverse transcriptase-PCR (RT-PCR). Random hexamers, oligo (dT)16, and reverse primers are included for cDNA synthesis flexibility. These reagents are designed for reverse transcription and PCR amplification of a specific target RNA from either total RNA or mRNA. The reagents in this kit facilitate two-step RT-PCR, which is performed in two separate reactions and is useful when detecting multiple transcripts from a single cDNA reaction or when storing a portion of the cDNA.
TaqMan Revers transkriptionsreagenser giver de nødvendige reagenser til revers transkriptase-PCR (RT-PCR). Tilfældige hexamerer, oligo (dT) 16 og reverse primere er inkluderet for cDNA-syntesefleksibilitet. Disse reagenser er designet til revers transkription og polymerasekædereaktionsforstærkning af et specifikt mål-RNA fra enten total-RNA eller mRNA. Reagenserne i dette sæt letter to-trins RT-PCR.
To-trins RT-PCR udføres i to separate reaktioner, nyttige ved påvisning af flere transkripter fra en enkelt cDNA-reaktion eller ved lagring af en del af cDNA'et.
Fordele ved TaqMan Omvendt transkriptionsreagenser
• Indeholder MultiScribe Bagside Transcriptase , en rekombinant moloney murin leukæmivirus revers transkriptase (MMLV RT)
• Tilfældige hexamere og oligo (dT) 16 inkluderet for fleksibilitet
• Individuelle komponenter giver alsidighed i assay-opsætningen
• Kompatibel med to-trins RT-PCR-reaktioner
ved hjælp af TaqMan Omvendt transkriptionsreagenser
TaqMan Revers transkriptionsreagenser giver alle de nødvendige komponenter til at udføre revers transkription af RNA til cDNA. Til to-trins RT-PCR kan tilfældige hexamerer, oligo (dT) 16 og sekvensspecifikke reverse primere alle anvendes. Valget af primere til revers transkription foretages bedst efter eksperimentel evaluering af alle tre primingsystemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50 U/μl
Indhold og opbevaring
• MultiScribe Bagside Transcriptase , 100μ L (50 U/μ L)
• RNase-hæmmer, 100μ L (20 U/μ L)
• dNTP-blanding, 1 mL (2,5 mM hver dNTP)
• Oligo (dT) 16 , 100μ L (50μ M)
• Tilfældige hexamere, 100μ L (50μ M)
• 10X RT-buffer, 1,5 ml
• MgCl 2- opløsning, 1,5 mL Opbevares ved
– 15 til–° 25 C.
Format Kit
Teknik Revers transkription
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Mængde 200 reaktioner
Omvendt transkriptase MultiScribe
Ribonuklease H-aktivitet Ja
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Endelig produkttype Førstestrengs-cDNA
Antal reaktioner 200 Reactions at 10 μL
Reaktionsformat Separate komponenter
Reagenstype Revers transkription
Størrelse (slutprodukt) Op til 5 kb
Udgangsmateriale RNA
Mostrar más Mostrar menos
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.