Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Reagens Starter Kit
Artikelnummer. 15792818 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15792818 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15792818 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4352405
Indeholder
TaqMan™ Universal PCR Master Mix, nr AmpErase™ UNG, eukaryotisk 18S rRNA TaqMan™ Assay (med to umærkede PCR-primere og en mærket TaqMan™ probe), plus en prøve af humant Raji-cDNA
TaqMan™ PCR Starter Kit er designet til at detektere og kvantificere eukaryotisk 18S rRNA-sekvens i humant Raji cDNA ved hjælp af TaqMan™ 5'-nukleaseassay med TaqMan™ PCR Master Mix.
Genspecifik, klar til brug TaqMan™ Genekspressionsanalyser og Universal Master Mix giver dig en hurtig, enkel måde at måle ændringer i genekspression.
  • Enkel procedure giver dig hurtige resultater
  • Hot-Start DNA Polymerase enzymsystem minimerer uspecifik produktamplifikation for pålidelige resultater
  • Brugt med: 7500 Real-Time PCR System med Dell™ Notebook, 7500 Real-Time PCR System med Dell™ Tårn, 7900HT Fast Real-Time PCR-system med 384-brønds blokmodul, 7900HT Fast Real-Time PCR-system med 384-brønds blokmodul og automatiseringstilbehør, 7900HT Fast Real-Time PCR-system med standard 96-brønds blokmodul, 7900HT System Automation Accessory Upgrade, 7900HT System Automation Accessory Upgrade, 7900HT System-opgraderingssystem 084HT Standard Kit Standard 96-brønds blokopgraderingssæt, ABI PRISM™ 7000 sekvensdetektionssystem (notebook)
Klar-til-brug genekspressionsløsning:
  • De TaqMan™ Reagens Starter Kit indeholder en prøve af TaqMan™ Universal PCR Master Mix, og TaqMan™ Gen-ekspressionsassay (eukaryot 18S rRNA) plus en prøve af humant Raji cDNA - alt hvad du behøver til 18S genekspressionsanalyse
  • Du skal blot kombinere disse reagenser i henhold til instruktionerne for at generere reproducerbare og kvantitative gen-ekspressionsdata
Et komplet, integreret gen-ekspressionssystem:
  • Eliminer tidskrævende mastermix-formulering og analyseoptimering med TaqMan™ Gen-ekspressionsassays og TaqMan™ Universal PCR Master Mix, ved at bruge universelle cyklusforhold og præoptimerede reagenser
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder TaqMan™ Universal PCR Master Mix, nr AmpErase™ UNG, eukaryotisk 18S rRNA TaqMan™ Assay (med to umærkede PCR-primere og en mærket TaqMan™ probe), plus en prøve af humant Raji-cDNA.
Opbevar PCR-blandingen ved 2° til °8 C.
Opbevar resten af sættets indhold ved -15° til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7500 System, AB 7900 HT 384-brønd system
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Produkttype PCR-reagenser
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Tøris
Mål 18S rRNA
Målspecificitet Mål-specifik
Til brug med (applikation) Genekspression
Hot Start Indbygget varmstart
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA