Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit
Artikelnummer. 10516705 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
40 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10516705 40 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10516705 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4384267
TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit indeholder TaqMan™ PreAmp Master Mix og TaqMan™ Genekspression Master Mix.
  • Amplificere cDNA-mål ligeligt uden at indføre bias
  • Analyser mRNA fra enhver dyrebar prøve, såsom laserindfangningsmikrodissektioner, nålebiopsier og formalinfikseret paraffinindlejret væv (FFPE)
  • Stræk så lidt som 1 ng cDNA til 200 real-time PCR-reaktioner til genekspressionsanalyse ved hjælp af TaqMan™ Genekspressionsassays
  • Analyser op til 100 genekspressionsmål med minimal praktisk tid
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 2X TaqMan PreAmp Master Mix (1 mL), TaqMan™ Genekspression Master Mix (5 ml), og TaqMan™ PreAmp Master Mix Kit Quick Reference Card. Opbevar masterblandinger ved 2-°8 C.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System
Passiv referencefarve Ingen ROX
Produktlinje TaqMan
Produkttype PreAmp Master Mix Kit
Mængde 40 reaktioner
Tilstrækkelig til 200 reaktioner
Hot Start Indbygget varmstart
Prøvetype cDNA