Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
50ml
5ml
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
Beskrivelse
- Optimeret til multipleksing - valideret til quadplex genekspression og genotypebestemmelsesassays
- Klassens bedste ydeevne - overlegen følsomhed, nøjagtighed, dynamisk rækkevidde og specificitet
- Reducerede køretider på hurtig og standardinstrumentering - optimeret til hurtig tilstand på hurtige instrumenter og hurtige cykelforhold på standardinstrumenter
- Sømløs integration i dine eksperimenter - valideret med Applied Biosystems™ TaqMan™ analyser og TaqMan™ QSY™ prober til genekspression og genotypeeksperimenter
- Overført kontamineringskontrol - indeholder varmelabil UDG
- Bred instrumentkompatibilitet
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 rør (1 ml) 2X TaqMan™ Multiplex Master Mix tilstrækkelig til 100 reaktioner. TaqMan™ Multiplex Master Mix indeholder AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTP'er (med dUTP), MUSTANG PURPLE™ farvestof (passiv reference) og optimeret buffer. Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | Multiplex qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Fast DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | TaqMan |
| Produkttype | Multiplex Master Mix |
| Vis mere |