Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix
Artikelnummer. 15529001 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
50ml
5ml
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15529001 5 mL 5ml
15480614 1 mL 1ml
15441823 2 x 5 mL Pakke med 2
15564279 5 x 5 mL Pakke med 5
15362326 10 x 5 mL Pakke med 10
15420624 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15529001 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4461882
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Applied Biosystems™ TaqMan™ Multiplex Master Mix er formuleret til at forstærke op til 4 mål i en enkelt reaktion, hvilket giver kortere køretider (mindre end 40 minutter).
  • Optimeret til multipleksing - valideret til quadplex genekspression og genotypebestemmelsesassays
  • Klassens bedste ydeevne - overlegen følsomhed, nøjagtighed, dynamisk rækkevidde og specificitet
  • Reducerede køretider på hurtig og standardinstrumentering - optimeret til hurtig tilstand på hurtige instrumenter og hurtige cykelforhold på standardinstrumenter
  • Sømløs integration i dine eksperimenter - valideret med Applied Biosystems™ TaqMan™ analyser og TaqMan™ QSY™ prober til genekspression og genotypeeksperimenter
  • Overført kontamineringskontrol - indeholder varmelabil UDG
  • Bred instrumentkompatibilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder 1 flaske (5 mL) 2X TaqMan™ Multiplex Master Mix tilstrækkelig til 500 reaktioner.
TaqMan™ Multiplex Master Mix indeholder AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTP'er (med dUTP), MUSTANG PURPLE™ farvestof (passiv reference) og optimeret buffer.
Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode Multiplex qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Produktlinje TaqMan
Produkttype Multiplex Master Mix
Mængde 5 mL
Tilstrækkelig til 500 reaktioner
Til brug med (applikation) Genekspression, Virusdetektion
Troskab (vs. Taq) 2 X
Antal reaktioner 500 reaktioner
Prøvetype DNA
Volumen 5 mL