Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Low Density Array Spectral Calibration Kit
Artikelnummer. 10341465 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10341465 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10341465 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4362745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37410.00 DKK
    24690.60 DKK / 1 sæt
    Spare 12719.40 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Indeholder
Indeholder et baggrundsrør, tre separate rene farvestofstandarder (FAM™ , ROX™,VIC™ ), og fire tomme TaqMan™ Lavdensitetsarrays.
Bruges til at validere ydeevnen af Applied Biosystems™ 7900HT Fast Real-Time PCR-systemer med TaqMan™ Low Density Array Block Upgrade.
De TaqMan™ Low Density Array Spectral Calibration Kit indeholder fire tomme TaqMan™ Low Density Array, et baggrundsrør og tre separate rene farvestofstandarder (FAM™ , ROX™,VIC™ ). Indsæt de indlæste kalibreringsarrays under systeminstallationen, og systemet indsamler farvestofstandardens spektrale information. Systemets applikationsalgoritme bruger derefter kalibreringsoplysningerne til at sikre nøjagtig dataanalyse. For at sikre nøjagtige resultater anbefaler vi, at dit instruments ydeevne verificeres hver sjette måned.
Indsæt indlæste kalibreringsarrays under systeminstallation, og systemet indsamler farvestofstandarderne' spektral information. Systemets 'applikationsalgoritme bruger derefter kalibreringsoplysningerne til at sikre nøjagtig dataanalyse. For at sikre nøjagtige resultater bør instrumentets ydeevne verificeres hver sjette måned.
Ordreinfo
Opbevares ved -15° til -25°°C; beskytte mod lys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder et baggrundsrør, tre separate rene farvestofstandarder (FAM™ , ROX™,VIC™ ), og fire tomme TaqMan™ Lavdensitetsarrays. Opbevares ved -15 til -25 °C. Beskyt mod lys.
Kalibreret farvestof FAM, ROX , VIC
Til brug med (udstyr) 7900 HT LDA system
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje TaqMan
Produkttype Spektralkalibreringssæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Mængde 1 sæt
Kalibreringstype Spektral kalibrering