Få mere at vide
TaqMan™, GTXpress™ TaqMan™ GTXpress™ Master Mix
Artikelnummer. p-4932737 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 mL
10 mL
50 mL
2 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
20000 reaktioner
40000 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 10635975
Brand: TaqMan™, GTXpress™ 4403311
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Contains 2 x 50mL TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X master mix containing AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Tracking Dye and ROX™ Dye).
Kombinerer AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase, UP, dNTP'er, sporingsfarve og ROX™ farvestof i et praktisk enkelt hætteglasformat.
TaqMan™ GTXpress™ Master Mix leverer nøjagtige genotypningsresultater med robust ydeevne på mindre end 50 minutter. 100mL-pakken (2 x 50mL) inkluderer reagenser, der er tilstrækkelige til at udføre 40.000 PCR-reaktioner (5 μL/reaktion).
  • Kompatibel med både hurtig og standard tilstand termiske cykling forhold
  • Forblandede komponenter opbevaret ved 2° til °8 C reducerer assay-opsætningstiden betydeligt
  • Valideret med alle typer Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypebestemmelsesanalyser
  • Forlænget PCR-cykling kan bruges til dårligt amplificerede eller prøvebegrænsede reaktioner TaqMan™ GTXpress™ Master Mix sælges også som en del af TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit, som giver PCR-klar DNA i realtid på 5 min. fra en bred vifte af prøver, lige fra blod til mundprøver til plantevæv. For mere information om TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit, se Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit Protocol.
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder 1 ml TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X) med AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase, UP, dNTP'er, sporingsfarve og ROX™ Farvestof. Tilstrækkeligt til 400 reaktioner. Opbevares ved 2-°8 C.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Enkelt hætteglas
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Teknik SNP Genotyping (Real-Time PCR-baseret)
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ Standard tilstand, StepOne™ Hurtig tilstand
Genotypingsmål SNP'er (ukendte eller talrige), SNP'er (kendt)
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje GTXpress , TaqMan
Produkttype Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 1 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Troskab (vs. Taq) 2 X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 40.000 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), Sample-to-SNP™ Kit Lysater
Volumen 100 mL