Få mere at vide
TaqMan™, GTXpress™ TaqMan™ GTXpress™ Master Mix
Artikelnummer. 10239234 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
10 mL
50 mL
2 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
20000 reaktioner
40000 reaktioner
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10239234 10 mL 10ml
10635975 1 mL Hver
10625975 50 mL 20000 reaktioner
10605805 2 x 50 mL 40000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10239234 Leverandør TaqMan™, GTXpress™ Leverandørnr. 4401892
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Contains 2 x 50mL TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X master mix containing AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase, UP, dNTPs, Tracking Dye and ROX™ Dye).
Kombinerer AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase, UP, dNTP'er, sporingsfarve og ROX™ farvestof i et praktisk enkelt hætteglasformat.
TaqMan™ GTXpress™ Master Mix leverer nøjagtige genotypningsresultater med robust ydeevne på mindre end 50 minutter. 100mL-pakken (2 x 50mL) inkluderer reagenser, der er tilstrækkelige til at udføre 40.000 PCR-reaktioner (5 μL/reaktion).
  • Kompatibel med både hurtig og standard tilstand termiske cykling forhold
  • Forblandede komponenter opbevaret ved 2° til °8 C reducerer assay-opsætningstiden betydeligt
  • Valideret med alle typer Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypebestemmelsesanalyser
  • Forlænget PCR-cykling kan bruges til dårligt amplificerede eller prøvebegrænsede reaktioner TaqMan™ GTXpress™ Master Mix sælges også som en del af TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit, som giver PCR-klar DNA i realtid på 5 min. fra en bred vifte af prøver, lige fra blod til mundprøver til plantevæv. For mere information om TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit, se Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit Protocol.
Ordreinfo
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder 1 x 10 ml TaqMan™ GTXpress™ Master Mix (2X blanding af AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase, UP, dNTP'er, sporingsfarve og ROX™ Farvestof). Tilstrækkeligt til 4.000 reaktioner. Opbevares ved 2-°8 C.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
Format Enkelt hætteglas
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Teknik SNP Genotyping (Real-Time PCR-baseret)
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ Standard tilstand, StepOne™ Hurtig tilstand
Genotypingsmål SNP'er (ukendte eller talrige), SNP'er (kendt)
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje GTXpress, TaqMan
Produkttype Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 10 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Troskab (vs. Taq) 2 X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 40.000 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), Sample-to-SNP™ Kit Lysater
Volumen 100 mL