Beskrivelse
Kræver
Skabelon og primere
TaqMan™ Gene Expression Master Mix er blevet valideret med TaqMan™ genekspressionsassays og Applied Biosystems™ realtidssystemer, der giver præcis kvantificering for en række genekspressionsbaserede realtids-qPCR-applikationer, inklusive sjælden transkriptdetektion, genekspressionsanalyse, patogendetektion og kvantificering af viral belastning, co-amplificering af to mål, samt specifik detektion af genfamiliemedlemmer
TaqMan™ Gene Expression Master Mix indeholder AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, UP (ultraren) til aktivering af varmstart og forbedret detektion af bakterielle mål, en blanding af dNTP'er med dTTP/dUTP og Uracil-DNA Glycosylase (UDG) for at minimere overført PCR-kontamination og en passiv intern reference baseret på proprietær ROX™ farve for enestående præcision på Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrumenter.
- Giver præcis og pålidelig qPCR-kvantificering i realtid over ni log lineært dynamisk område
- TaqMan Gene Expression Master Mix er en optimeret 2X-blanding, der indeholder alle komponenterne, undtagen skabelon og primere, til følsom detektion ned til én kopi af målet
- Udvidet stabilitet på bordet giver ensartede resultater for automatiserede væskehåndteringssystemer
- Dette gør det til det bedst valg til højkapacitetsprøvebehandling natten over eller i weekenden
- Valideret med TaqMan genekspressionsassays og Applied Biosystems realtidssystemer, der giver præcis kvantificering for en række genekspressionsbaserede realtids-qPCR-applikationer
- Anvendelser omfatter sjælden transkriptdetektion, genekspressionsanalyse, patogendetektion og kvantificering af viral belastning, co-amplificering af to mål samt specifik påvisning af genfamiliemedlemmer
- Opbevares ved 2°C til 8°C
TaqMan Gene Expression Master Mix indeholder:
- AmpliTaq Gold DNA Polymerase, UP (ultraren) til aktivering af varmstart og forbedret detektion af bakterielle mål
- En blanding af dNTP'er med dTTP/dUTP og uracil-DNA-glycosylase (UDG) for at minimere overført PCR-kontamination
- En passiv intern reference baseret på proprietær ROX-farve for enestående præcision på Applied Biosystems realtids-PCR-instrumenter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 rør (1 ml) 2X TaqMan™ Gene Expression Master Mix tilstrækkelig til 40 reaktioner. Opbevares ved 2 °C til 8 °C. TaqMan™ Gene Expression Master Mix indeholder AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase (Ultra Pure), Uracil-DNA glycosylase, dNTP'er (med dUTP), ROX™ Passive Reference og optimerede bufferkomponenter. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Væske |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR SystemStepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Produktlinje | TaqMan |
| Renhed eller kvalitetsklasse | UP (ultraren) |
| Vis mere |