Få mere at vide
TaqMan™ TaqMan™ Genekspression Master Mix
Artikelnummer. 10126674 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10126674 5 x 5 mL 1 sæt
10015414 10 x 5 mL -
10330595 1 x 1 mL -
10259474 2 x 5 mL 1 sæt
10525395 1 x 5 mL Hver
10005754 1 x 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10126674 Leverandør TaqMan™ Leverandørnr. 4369510
Edge
Kræver
Skabelon og primere
Præcis og pålidelig qPCR-kvantificering i realtid over 9 log lineært dynamisk område med Applied Biosystems™ TaqMan™ Gene Expression Master Mix.
TaqMan™ Gene Expression Master Mix er blevet valideret med TaqMan™ genekspressionsassays og Applied Biosystems™ realtidssystemer, der giver præcis kvantificering for en række genekspressionsbaserede realtids-qPCR-applikationer, inklusive sjælden transkriptdetektion, genekspressionsanalyse, patogendetektion og kvantificering af viral belastning, co-amplificering af to mål, samt specifik detektion af genfamiliemedlemmer
TaqMan™ Gene Expression Master Mix indeholder AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, UP (ultraren) til aktivering af varmstart og forbedret detektion af bakterielle mål, en blanding af dNTP'er med dTTP/dUTP og Uracil-DNA Glycosylase (UDG) for at minimere overført PCR-kontamination og en passiv intern reference baseret på proprietær ROX™ farve for enestående præcision på Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrumenter.
  • Giver præcis og pålidelig qPCR-kvantificering i realtid over ni log lineært dynamisk område
  • TaqMan Gene Expression Master Mix er en optimeret 2X-blanding, der indeholder alle komponenterne, undtagen skabelon og primere, til følsom detektion ned til én kopi af målet
  • Udvidet stabilitet på bordet giver ensartede resultater for automatiserede væskehåndteringssystemer
  • Dette gør det til det bedst valg til højkapacitetsprøvebehandling natten over eller i weekenden
  • Valideret med TaqMan genekspressionsassays og Applied Biosystems realtidssystemer, der giver præcis kvantificering for en række genekspressionsbaserede realtids-qPCR-applikationer
  • Anvendelser omfatter sjælden transkriptdetektion, genekspressionsanalyse, patogendetektion og kvantificering af viral belastning, co-amplificering af to mål samt specifik påvisning af genfamiliemedlemmer
  • Opbevares ved 2°C til 8°C
TaqMan Gene Expression Master Mix indeholder:
  • AmpliTaq Gold DNA Polymerase, UP (ultraren) til aktivering af varmstart og forbedret detektion af bakterielle mål
  • En blanding af dNTP'er med dTTP/dUTP og uracil-DNA-glycosylase (UDG) for at minimere overført PCR-kontamination
  • En passiv intern reference baseret på proprietær ROX-farve for enestående præcision på Applied Biosystems realtids-PCR-instrumenter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 5 flasker (5 ml hver) 2X TaqMan™ Gene Expression Master Mix tilstrækkelig til 1000 reaktioner. Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
TaqMan™ Gene Expression Master Mix indeholder AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase (ultraren), Uracil-DNA glycosylase, dNTP'er (med dUTP), ROX™ Passive Reference og optimerede bufferkomponenter.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR SystemStepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje TaqMan
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 5 x 5 mL
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 5 x 5 mL