Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtig virus 1-Step Master Mix til qPCR
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Funktionerne i sættet er udvalgt til at forbedre virusdetektion i almindeligt anvendte prøvetyper. Enkeltrørsformat giver mulighed for ensartet håndtering og behandling af både RNA- og DNA-vira.
TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix er designet til hurtig, meget sensitiv RT-PCR i realtid, selv ved tilstedeværelse af udfordrende PCR-hæmmere. 4X-formuleringen giver forbedret detektion af både RNA- og DNA-vira og er ideel til multipleks genekspressionsundersøgelser, selv med lavt målinput. TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix har et enkeltrørsformat til ensartet håndtering og behandling, samtidig med at den leverer qPCR-cykling på mindre end 30 minutter, hvilket er nyttigt, når du arbejder i arbejdsgange med høj kapacitet.
Primære produktfunktioner:
- 4—X masterblanding med høj sensitivitet til at amplificere både RNA og DNA med forbedret sensitivitet
- Ensartede resultater — formuleret til at håndtere almindelige RT-PCR-hæmmere fundet i blod, afføring og andre vanskelige prøver
- Forenklet applikation — ét-rørs, ét-trins masterblanding, der tilbyder en enkelt kørselsprofil med RNA og DNA, hvilket giver mulighed for let blanding på tværs af mål på en plade
- Målfleksibilitet — fungerer i singlepleks, multipleks og med eksogene eller endogene interne kontroller
- Høj effektivitet — øget qRT-PCR-hastighed på hurtige og på standardinstrumenter
To formuleringer
Masterblandingen fås i to formuleringer:
- TaqMan Fast Virus 1-trins masterblanding indeholdende ROX farvestof som en passiv reference anbefales til singlepleks (1 probe) og op til tripleks (3 prober) reaktioner
- TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (ingen ROX), som ikke indeholder en passiv reference, anbefales til brug med analyser, der anvender JUN-farve (eller farve med lignende egenskaber vedr. udeladelse af bølgelængde) eller til multipleksing af en højere orden (>3 mål)
Høj sensitivitet
Mange almindelige forskningsprøver med virale nukleinsyrer har meget lave målniveauer. Vi har optimeret masterblandingen til meget sensitiv påvisning af virale mål. Masterblandingen med højere koncentration giver dig mulighed for at opsætte mindre reaktioner, hvilket betyder, at du kan udføre hurtige cyklingsprotokoller og opnå mindst den samme følsomhed, som forventes fra qPCR med standardcykling. Alternativt kan større prøveinputmængder tilføjes til standardreaktionsvolumener for mere nøjagtig kvantificering af lavtiter-prøver (figur nedenfor).
Konsekvente resultater ved tilstedeværelsen af inhibitorer
Forskningsprøver, der almindeligvis analyseres for vira, omfatter blod, snavs og væv. Bufferkomponenter og proprietære additiver i TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix er blevet optimeret til at håndtere RT-PCR-hæmmere (figur nedenfor) for at sikre ensartet præstation selv med disse vanskelige prøver, så du kan være mere sikker på dine resultater.
Fleksibilitet med mål
Det er almindeligt, at laboratorier tester for både RNA- og DNA-vira i en række forskellige prøver. For at forenkle dine eksperimenter er der udviklet en enkelt TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix-protokol til at analysere begge typer nukleinsyre, så du kan arbejde med RNA- og DNA-virus ved siden af hinanden på den samme plade med de samme håndteringstrin ( figur nedenfor). Fordi virusforskning ofte omfatter multipleksede primere og prober og interne reaktionskontroller, har vi desuden optimeret masterblanding til ar fungere med flere målamplikoner (figur nedenfor).
Hurtige resultater
TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix fremskynder din tid til resultater og maksimerer brugen af dine realtids-PCR-instrumenter med en hurtig protokol. Formuleringen med høj koncentration gør det muligt at tilføje mere målnukleinsyreprøve i de mindre reaktionsvolumener, der kræves for at køre hurtige protokoller. Dette giver dig mulighed for at bevare følsomheden ved lavtiter-forskningsprøver, mens du forbedrer hastigheden og gennemløbet (figur nedenfor).
TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix er pålidelig og effektiv reagens til realtids-RT-PCR af virusprøver, som ikke er på bekostning af nøjagtigheden. Den robuste præstation ved tilstedeværelse af almindelige RT-PCR-hæmmere og den bekvemme og fleksible reaktionsopsætning giver dig mulighed for at have mere tillid til dine resultater.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 x 10 ml rør med 4X RT-PCR masterblanding tilstrækkelig til 2000 x 20 μl reaktioner. Komponenter: • AmpliTaq™ Hurtig DNA-polymerase, UP • termostabil MMLV revers transkriptase • dNTP'er • RNase-hæmmer (RNaseOUT™) • ROX™ farve (passiv reference) Opbevares ved -15 °C til -25 °C i mørke. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Væske |
| Format | Rør |
| PCR metode | 1-Step RT-PCR |
| Polymerase | AmpliTaq Fast DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Applied Biosystems AmpQuest 96 |
| Multiplex kapacitet | Op til 3-plex |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Vis mere |