Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ Hurtig avanceret mastermix til qPCR
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
TaqMan Fast Advanced Master Mix leverer nøjagtig kvantificering og pålidelighed på kortere tid på en række qPCR-instrumentplatforme. Det giver den bedste præstation i klassen, inklusive det bredeste kvantificerbare område, i både enkelte og dupleksreaktioner, selv med udfordrende mål. TaqMan Fast Advanced Master Mix indeholder AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTP'er med dUTP, ROX farve (passiv reference) og optimerede bufferkomponenter. Det leveres i en 2X koncentration.
Funktionerne i TaqMan Fast Advanced Master Mix inkluderer:
- Bedste præstation i sin klasse —overlegen sensitivitet, nøjagtighed, dynamisk område og specificitet sammenlignet med standardblandinger i standardtilstand
- Konstrueret til forbedret stabilitet på bordet — stabil ved stuetemperatur i op til 72 timer ved foropstillede reaktioner
- Optimeret til multipleksing — valideret til dupleksing med eksogene og endogene interne positive kontrolanalyser
- Reducerede køretider (<40 minutter) på hurtig og standardinstrumentering optimeret —til hurtig tilstand på hurtige instrumenter og hurtige cykelforhold på standardinstrumenter
- Overgår problemfrit til dine eksperimenter — valideret med TaqMan assays til genekspression og mikroRNA'er og TaqMan array mikrofluidiske kort
Bedste præstation i sin klasse
TaqMan Fast Advanced Master Mix er designet til at give samme eller bedre præstation end standard masterblandinger. Den er blevet vurderet op imod de førende leverandørers standard og hurtige masterblandinger for at sikre, at det lykkes med at levere den bedste sensitivitet, nøjagtighed, dynamisk område og specificitet. TaqMan Fast Advanced Master Mix har dynamisk område (op til 7 log), som er det bredeste i branchen. Blandingens imponerende sensitivitet er vist i figuren nedenfor, som sammenligner Ct-værdierne for TaqMan Fast Advanced Master Mix og TaqMan Universal PCR Master Mix på tværs af et panel af genekspressionsassays.
Stabilitet på bordet for høj kapacitetshåndtering og bekvemmelighed
TaqMan Fast Advanced Master Mix er konstrueret til at bevare et højt niveau af præstation ved foropstillede reaktioner i op til 72 timer. Stabiliteten af denne blanding giver brugere af væskehåndteringssystemer med høj gennemstrømning sikkerhed for, at resultaterne på den første plade vil være den samme som resultaterne fra den sidste plade. Figuren nedenfor viser et assay, der blev kørt ved opstilling (tid 0) og efter 72 timers inkubation ved 30°C, hvilket simulerer det mest ekstreme rumtemperaturscenarie.
For dem med mindre ekstreme gennemstrømningsbehov tilføjer den forbedrede stabilitet af denne masterblandingen en overordnet bekvemmelighed til din arbejdsgang, da du ikke længere er begrænset til straks at køre plader efter opstilling.
Optimeret til multipleksing
Vi er klar over, at tillid er altafgørende, når det kommer til dine resultater. For øget tillid til resultaterne i hver brønd er TaqMan Fast Advanced Master Mix designet til at levere nøjagtige resultater for dupleksreaktioner ved hjælp af en intern positiv kontrol (IPC). Figuren nedenfor viser resultaterne for det eksperimentelle mål β-actin (gennavn: ACTB), som blev seriefortyndet og amplificeret i enkeltmålsreaktioner og dupleksreaktioner.
Valideret til mikroRNA-assays
TaqMan Fast Advanced Master Mix er blevet valideret til brug med flere realtids-PCR-applikationer, herunder mikroRNA-assays. Formuleringen giver høj specificitet og dynamisk rækkevidde, de to mest kritiske præstationsegenskaber for succesfulde resultater, når man arbejder med mikroRNA. Dataene i figuren nedenfor viser fremragende PCR-linearitet over et 6-log område af inputskabeloner.
Reducerede driftstider på standardinstrumentering
TaqMan Fast Advanced Master Mix er blevet optimeret til brug med både hurtig og standardinstrumentering, hvilket gør det muligt for forskere, der i øjeblikket ejer standardinstrumenter, også at høste de ydelsesfordele og tidsbesparelser, som denne blanding tilbyder. Nedenstående figur viser de imponerende resultater, der opnås ved brug af TaqMan Fast Advanced Master Mix under hurtige termiske cyklusforhold på Applied Biosystems 7300 Real-Time PCR System. Blandingen er blevet testet med alle Applied Biosystems standard realtids-PCR instrumentering (7900HT, 7500 og 7300 systemer) for at muliggøre succes uafhængigt af, om du ejer et instrument, der understøtter hurtige cyklusser, eller ej.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 10 rør (5 ml hver) 2X TaqMan™ Fast Advanced Master Mix tilstrækkelig til 5000 reaktioner TaqMan™ Fast Advanced Master Mix indeholder AmpliTaq™ Fast DNA-polymerase, Uracil-N-glycosylase (UNG), dNTP'er (med dUTP), ROX™ farve (passiv reference) og optimeret buffer. Opbevares ved 2 °C til 8 °C i mørke. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| Form | Væske |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Fast DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
| Multiplex kapacitet | Duplex |
| Vis mere |