Få mere at vide
Applied Biosystems™ TAMRA™ Farvekalibreringsplade, hurtig 96-brønd
Bruges til at vedligeholde dit PCR-instrument i realtid med Fast 96-brønds blok.
Brand:  Applied Biosystems™ 4432632
Produktkode 15860403
  • 1828.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Farvekalibrering skal udføres efter lampeskift. Se venligst din instrumentbrugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
Farvekalibrering skal udføres efter lampeskift. Se instrumentbrugervejledningen for fuldstændige instruktioner.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Opbevar kl– 20 °C± 5 °C.
ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx
Realtids-PCR (qPCR)
1 x 96-brønds plade
TAMRA™ , TAMRA™
Farvekalibreringsplade
Tøris
Spektral kalibrering
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer2401070 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/01/2025 Katalognummer4432632
Partinummer2403071 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/01/2025 Katalognummer4432632
Partinummer2409073 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/01/2025 Katalognummer4432632
Partinummer2406072 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/07/2024 Katalognummer4432632
Partinummer2311067 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/12/2023 Katalognummer4432632
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Applied Biosystems™ TAMRA™ Farvekalibreringsplade, hurtig 96-brønd > 1 x 96-brønds plade
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Til in vitro diagnostisk brug.