Få mere at vide
SYBR™ SYBR™ Vælg Master Mix til CFX
Artikelnummer. 13296519 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
1000 reaktioner
2500 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Artikelnummer. 13296519
Brand: SYBR™ 4472937
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2X mix contains SYBR GreenER dye, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs with dUTP/dTTP blend, heat-labile UDG, and optimized buffer components.
En omkostningseffektiv løsning til PCR-applikationer i realtid.
  • Specifik - minimer primer-dimer og ikke-specifik amplifikation
  • Reproducerbar og følsom - konsistent forstærkning over et bredt dynamisk område
  • Bright - indeholder SYBR™ GreenER™ farvestof for maksimal lysstyrke
  • Overført kontamineringskontrol - indeholder varmelabil UDG
  • Til brug med Bio-Rad CFX96™ Tryk på eller CFX384™ Berøringssystemer
  • Standard og hurtige cykelparametre
Formuleret til maksimal specificitet:
  • SYBR™ Select Master Mix til CFX indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for dine PCR-reaktioner i realtid, undtagen skabelonen og primerne, i en praktisk 2X-koncentrations-premix
  • Mastermixet inkluderer AmpliTaq™ DNA Polymerase, UP, en højt oprenset DNA-polymerase med en proprietær varmstartmekanisme, der giver enestående specificitet
Opnå reproducerbare resultater over et bredt dynamisk område:
  • SYBR™ Select Master Mix til CFX er specielt formuleret til at give robuste resultater fra 100 ng til 0,1 pg cDNA pr. reaktion og kan pålideligt detektere en enkelt kopi af genomisk DNA.
    • Indeholder SYBR™ GreenER™ Farvestof og varmelabile UDG:
    • SYBR™ GreenER™ farvestof er mindre hæmmende for PCR end SYBR™ Grøn I farve, hvilket resulterer i lysere signaler
    • Varmelabil uracil-DNA-glycosylase (UDG) er inkluderet til bekymringsfri overførselskontamineringskontrol
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring 2x blandingen indeholder SYBR™ GreenER™ farvestof, AmpliTaq™ DNA Polymerase UP, dNTP'er med dUTP/dTTP blanding, varmelabil UDG og optimerede bufferkomponenter. Indeholder 1 x 1 ml rør, tilstrækkeligt til 100 reaktioner ved 20μ L. Opbevares ved 2-8 °C.
Detektionsmetode SYBR
Form Væske
Format Hætteglas
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) AB 7900HT, standardtilstand, AB StepOne™ , Hurtig tilstand, AB 7500, standardtilstand, AB 7500, hurtig tilstand, Bio-Rad CFX96 Touch™ , AB StepOnePlus™ , Hurtig tilstand, AB 7900HT, hurtig tilstand, AB StepOne™ , Standardtilstand, Bio-Rad CFX Connect™ , AB 7900 HT 384-brønd system, Bio-Rad CFX384 Touch™ , AB StepOnePlus™ , Standardtilstand
Etiket eller farvestof SYBR GreenER
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 1 x 1 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 100 reaktioner af 20 μl
Til brug med (applikation) Genekspression
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 1 mL