Få mere at vide
Applied Biosystems™ SYBR™ Vælg Master Mix
Artikelnummer. 13276519 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
1000 reaktioner
500 reaktioner
5000 reaktioner
Pakke med 10
Pakke med 2500
Artikelnummer. 13276519
Brand: Applied Biosystems™ 4472918
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2X mix contains SYBR GreenER dye, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs with dUTP/dTTP blend, heat-labile UDG, ROX passive reference dye and optimized buffer components.
Omkostningseffektiv løsning til PCR-applikationer i realtid.
  • Specifik - minimer primer-dimer og ikke-specifik amplifikation
  • Reproducerbar og følsom - konsistent forstærkning over et bredt dynamisk område
  • Bright - indeholder SYBR™ GreenER™ farvestof for maksimal lysstyrke
  • Overført kontamineringskontrol - indeholder varmelabil UDG
  • Kan bruges i enten standard eller hurtig cykling tilstand
Formuleret til maksimal specificitet:
  • SYBR™ Select Master Mix indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for din PCR-reaktion i realtid, undtagen skabelonen og primerne, i en praktisk 2X-koncentrationspræmix
  • Mastermixet inkluderer AmpliTaq™ DNA Polymerase, UP, en højt oprenset DNA-polymerase med en proprietær varmstartmekanisme, der giver enestående specificitet
Opnå reproducerbare resultater over et bredt dynamisk område:
  • SYBR™ Select Master Mix er specielt formuleret til at give robuste resultater fra 100 ng til 0,1 pg cDNA pr. reaktion og kan pålideligt detektere en enkelt kopi af genomisk DNA
Indeholder SYBR™ GreenER™ Farvestof og varmelabile UDG:
  • SYBR™ GreenER™ farvestof er mindre hæmmende for PCR end SYBR™ Grøn I-farve, hvilket resulterer i lysere signaler
  • Varmelabil uracil-DNA-glycosylase (UDG) er inkluderet til bekymringsfri overførselskontamineringskontrol
Instrumentkompatibilitet:
  • SYBR™ Select Master Mix kan bruges i enten standard eller hurtig cykling tilstand og er kompatibel med alle Applied Biosystems™ real-time PCR-instrumenter undtagen 7900HT real-time PCR-systemet
  • Den er også kompatibel med Bio-Rad IQ ™5, Roche LightCycler™ LC480, og Stratagene™ MX3005P™ systemer
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring 2x blandingen indeholder SYBR™ GreenER™ farvestof, AmpliTaq™ DNA Polymerase UP, dNTP'er med dUTP/dTTP blanding, varmelabil UDG, ROX passiv referencefarve og optimerede bufferkomponenter. Indeholder 1 x 1 ml rør, tilstrækkeligt til 100, 20μ L-reaktioner (10μ L Master Mix pr. reaktion). Opbevares ved –2 °8 C.
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Se brugervejledningen for anbefalinger til primerkoncentration for StepOne og StepOnePlus systemer.
Detektionsmetode SYBR
Form Væske
Format Hætteglas
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Hurtig tilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, ViiA™ 7 System, AB StepOnePlus™ , Hurtig tilstand, AB StepOne™ , Standardtilstand, AB 7500, hurtig tilstand, AB 7500, standardtilstand, AB StepOne™ , Hurtig tilstand, AB StepOnePlus™ , Standardtilstand
Etiket eller farvestof SYBR GreenER
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 2 x 5 mL
Tilstrækkelig til 100 reaktioner af 20 μl
Til brug med (applikation) Genekspression
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 2 x 5 mL