Få mere at vide
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Artikelnummer. 10666175 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
5 ampuller
Hver
Artikelnummer. 10666175
Brand: Applied Biosystems™ 4312704
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Alt nødvendigt til SYBR™ Green farvebaseret PCR-amplificering og detektion i et praktisk enkeltrørsformat.
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix kombinerer SYBR™ Green I Dye, AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP, Passive Reference 1 og optimeret buffer i et enkelt hætteglas.
  • SYBR™ Green I Dye detekterer dobbeltstrenget DNA, så specifikke prober er ikke nødvendige
  • AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase minimerer uspecifik produktdannelse for at opnå overlegen præstation
  • dUTP reducerer overførselskontaminering betydeligt, når det bruges sammen med uracil-DNA-glykosylase
  • Proprietære bufferforbedringer sikrer præstation og pålidelighed
  • Forblandede komponenter opbevaret ved 2 til 8°C reducerer opsætningstiden for assays betydeligt
Maksimal fleksibilitet og bekvemmelighed:
  • Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix giver maksimal fleksibilitet til reducerede omkostninger, fordi der ikke er behov for målspecifikke TaqMan™-prober
  • SYBR™ Green I Dye er et dobbeltstrenget DNA-bindende farvestof, der detekterer eventuelt dobbeltstrenget DNA genereret under PCR
  • Varmstarts-enzymet AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase minimerer uspecifik produktdannelse (inklusive primer-dimerer), hvilket giver overlegen præstation og sensitivitet
  • Passive Internal Reference 1 medfølger for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensfluktuationer
  • Dette minimerer variabilitet fra brønd til brønd, hvilket kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipetteringsfejl eller prøvefordampning
  • SYBR™ Green I Dye er ideel til målidentifikation (screeningsassays), eller når der er behov for et begrænset antal assays.
  • Opbevares ved -20°C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring De 10 x 5 ml hætteglas indeholder en 2X blanding af SYBR Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, dNTP'er med dUTP, Passive Reference 1 (ROX) og optimerede bufferkomponenter. Tilstrækkelige reagenser til 2000 reaktioner baseret på 50 μl reaktionsvolumen.
Opbevares ved -20°C.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™, StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand, ViiA™ 7 System
Etiket eller farvestof SYBR Green
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 10 x 5 mL
Tilstrækkelig til 2000 reaktioner på 50 μl
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 10 x 5 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Green PCR Master Mix
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tris (hydroxymethyl)aminomethane, Sodium azide