Få mere at vide
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Artikelnummer. 10607705 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10607705 1 x 1 mL Hver
10187094 1 x 5 mL Hver
10418454 2 x 5 mL 1 sæt
10115155 5 x 5 mL -
10666175 10 x 5 mL 1 sæt
10565385 1 x 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10607705 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4344463
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Alt nødvendigt til SYBR™ Green farvebaseret PCR-amplificering og detektion i et praktisk enkeltrørsformat.
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix kombinerer SYBR™ Green I Dye, AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP, Passive Reference 1 og optimeret buffer i et enkelt hætteglas.
  • SYBR™ Green I Dye detekterer dobbeltstrenget DNA, så specifikke prober er ikke nødvendige
  • AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase minimerer uspecifik produktdannelse for at opnå overlegen præstation
  • dUTP reducerer overførselskontaminering betydeligt, når det bruges sammen med uracil-DNA-glykosylase
  • Proprietære bufferforbedringer sikrer præstation og pålidelighed
  • Forblandede komponenter opbevaret ved 2 til 8°C reducerer opsætningstiden for assays betydeligt
Maksimal fleksibilitet og bekvemmelighed:
  • Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix giver maksimal fleksibilitet til reducerede omkostninger, fordi der ikke er behov for målspecifikke TaqMan™-prober
  • SYBR™ Green I Dye er et dobbeltstrenget DNA-bindende farvestof, der detekterer eventuelt dobbeltstrenget DNA genereret under PCR
  • Varmstarts-enzymet AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase minimerer uspecifik produktdannelse (inklusive primer-dimerer), hvilket giver overlegen præstation og sensitivitet
  • Passive Internal Reference 1 medfølger for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensfluktuationer
  • Dette minimerer variabilitet fra brønd til brønd, hvilket kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipetteringsfejl eller prøvefordampning
  • SYBR™ Green I Dye er ideel til målidentifikation (screeningsassays), eller når der er behov for et begrænset antal assays.
  • Opbevares ved -20°C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring SYBR™ Green PCR Master Mix i et 1 ml hætteglas. Tilstrækkelige reagenser tilvejebragt til 40 reaktioner baseret på 50 μl reaktionsvolumen. Opbevares ved -20 °C.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode SYBR
Form Koncentreret
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Teknik Fluorescensintensitet
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, AB 7900 HT 384-Well System, QuantStudio™ , StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand, ViiA™ 7 System, GeneAmp™ 5700
Etiket eller farvestof SYBR Green
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 1 x 1 mL
Forsendelsestilstand Våd is
Tilstrækkelig til 40 reaktioner af 50 μl
Målspecificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Genekspression
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 40 reaktioner
Prøvetype DNA
Volumen 1 x 1 mL