Få mere at vide
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix kombinerer SYBR™ Green I Dye, AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP, Passive Reference 1 og optimeret buffer i et enkelt hætteglas.
- SYBR™ Green I Dye detekterer dobbeltstrenget DNA, så specifikke prober er ikke nødvendige
- AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase minimerer uspecifik produktdannelse for at opnå overlegen præstation
- dUTP reducerer overførselskontaminering betydeligt, når det bruges sammen med uracil-DNA-glykosylase
- Proprietære bufferforbedringer sikrer præstation og pålidelighed
- Forblandede komponenter opbevaret ved 2 til 8°C reducerer opsætningstiden for assays betydeligt
Maksimal fleksibilitet og bekvemmelighed:
- Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix giver maksimal fleksibilitet til reducerede omkostninger, fordi der ikke er behov for målspecifikke TaqMan™-prober
- SYBR™ Green I Dye er et dobbeltstrenget DNA-bindende farvestof, der detekterer eventuelt dobbeltstrenget DNA genereret under PCR
- Varmstarts-enzymet AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase minimerer uspecifik produktdannelse (inklusive primer-dimerer), hvilket giver overlegen præstation og sensitivitet
- Passive Internal Reference 1 medfølger for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensfluktuationer
- Dette minimerer variabilitet fra brønd til brønd, hvilket kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipetteringsfejl eller prøvefordampning
- SYBR™ Green I Dye er ideel til målidentifikation (screeningsassays), eller når der er behov for et begrænset antal assays.
- Opbevares ved -20°C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | De 5 x 5 ml hætteglas indeholder en 2X blanding af SYBR Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, dNTP'er med dUTP, Passive Reference 1 (ROX) og optimerede bufferkomponenter. Tilstrækkelige reagenser tilvejebragt til 1000 reaktioner baseret på 50 μl reaktionsvolumen. Opbevares ved -20 °C. Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA). |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™, StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand, ViiA™ 7 System |
| Etiket eller farvestof | SYBR Green |
| Vis mere |