Få mere at vide
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix
Artikelnummer. 10115155 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10115155 5 x 5 mL -
10607705 1 x 1 mL Hver
10187094 1 x 5 mL Hver
10418454 2 x 5 mL 1 sæt
10666175 10 x 5 mL 1 sæt
10565385 1 x 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10115155 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4364346
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Alt nødvendigt til SYBR™ Green farvebaseret PCR-amplificering og detektion i et praktisk enkeltrørsformat.
Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix kombinerer SYBR™ Green I Dye, AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase, dNTP'er med dUTP, Passive Reference 1 og optimeret buffer i et enkelt hætteglas.
  • SYBR™ Green I Dye detekterer dobbeltstrenget DNA, så specifikke prober er ikke nødvendige
  • AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase minimerer uspecifik produktdannelse for at opnå overlegen præstation
  • dUTP reducerer overførselskontaminering betydeligt, når det bruges sammen med uracil-DNA-glykosylase
  • Proprietære bufferforbedringer sikrer præstation og pålidelighed
  • Forblandede komponenter opbevaret ved 2 til 8°C reducerer opsætningstiden for assays betydeligt
Maksimal fleksibilitet og bekvemmelighed:
  • Applied Biosystems™ SYBR™ Green Universal Master Mix giver maksimal fleksibilitet til reducerede omkostninger, fordi der ikke er behov for målspecifikke TaqMan™-prober
  • SYBR™ Green I Dye er et dobbeltstrenget DNA-bindende farvestof, der detekterer eventuelt dobbeltstrenget DNA genereret under PCR
  • Varmstarts-enzymet AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase minimerer uspecifik produktdannelse (inklusive primer-dimerer), hvilket giver overlegen præstation og sensitivitet
  • Passive Internal Reference 1 medfølger for at normalisere ikke-PCR-relaterede fluorescensfluktuationer
  • Dette minimerer variabilitet fra brønd til brønd, hvilket kan skyldes en række forskellige årsager, såsom pipetteringsfejl eller prøvefordampning
  • SYBR™ Green I Dye er ideel til målidentifikation (screeningsassays), eller når der er behov for et begrænset antal assays.
  • Opbevares ved -20°C
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring De 5 x 5 ml hætteglas indeholder en 2X blanding af SYBR Green 1 Dye, AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, dNTP'er med dUTP, Passive Reference 1 (ROX) og optimerede bufferkomponenter. Tilstrækkelige reagenser tilvejebragt til 1000 reaktioner baseret på 50 μl reaktionsvolumen.
Opbevares ved -20 °C.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode SYBR
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™, StepOne™, Standardtilstand, StepOnePlus™, Standardtilstand, ViiA™ 7 System
Etiket eller farvestof SYBR Green
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Mængde 5 x 5 mL
Tilstrækkelig til 1000 reaktioner á 50 μl
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 5 x 5 mL
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.