Få mere at vide
Applied Biosystems™ Hurtig SYBR™ Grøn Master Mix
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Indeholder
SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold Fast DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference I and optimized buffer components
Kræver
Skabelon og primere
- En hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv løsning til realtids-PCR-applikationer uden at gå på kompromis med sensitivitet, specificitet, dynamisk område eller PCR-effektivitet
- Realtids-PCR resultater på kun 35 minutter
- I stand til at detektere meget lave kopier af målet
- Minimerer primer-dimer og ikke-specifik amplificering
- Konsekvent amplificering over et bredt dynamisk område
- Indeholder alle komponenterne, undtagen skabelon og primere, i en praktisk 2X masterblanding
- Opbevares ved -5°C til -30°C
Indeholder følgende komponenter i en optimeret buffer:
- AmpliTaq™ Fast DNA-polymerase, UP, en højoprenset DNA-polymerase designet til at muliggøre øjeblikkelig varmstart
- Minimerer uspecifik produktdannelse og gør det muligt at sætte reaktioner op ved stuetemperatur
- SYBR™ Green I Dye for at muliggøre påvisning af dobbeltstrenget DNA
- Deoxynukleotider (dNTP'er) for at hjælpe med at opretholde optimale PCR-resultater
- Uracil-DNA Glycosylase (UDG) designet til at reducere overførselskontamination
- Passiv intern reference baseret på proprietær ROX™ farve for at muliggøre øget præcision
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1x 5 ml hætteglas. 2X-blandingen indeholder SYBR™ Green 1-farve, AmpliTaq Gold™ Fast DNA-polymerase LD, dNTP'er med dUTP/dTTP-blanding, Passive Reference 1 og optimerede bufferkomponenter. Tilstrækkeligt til 500 reaktioner af 20 μl hver. Opbevares ved -5 til -30°C. Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA). |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Format | Hætteglas |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | qPCR |
| Polymerase | AmpliTaq Fast DNA-polymerase, AmpliTaq Fast UP |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Til brug med (udstyr) | 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, hurtig tilstand, StepOnePlus™, hurtig tilstand |
| Etiket eller farvestof | SYBR Green |
| Vis mere |