Få mere at vide
Applied Biosystems™ Hurtig SYBR™ Grøn Master Mix
Artikelnummer. 10447494 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
2 x 5 mL
5 x 5 mL
10 x 5 mL
1 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10447494
Brand: Applied Biosystems™ 4385614
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold Fast DNA Polymerase LD, dNTPs with dUTP/dTTP blend, Passive Reference I and optimized buffer components
Kræver
Skabelon og primere
SYBR™ Green Master Mix er designet med hastighed for øje og giver en hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv løsning til RT-PCR-applikationer uden at gå på kompromis med sensitivitet, specificitet, dynamisk område eller PCR-effektivitet.
  • En hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv løsning til realtids-PCR-applikationer uden at gå på kompromis med sensitivitet, specificitet, dynamisk område eller PCR-effektivitet
  • Realtids-PCR resultater på kun 35 minutter
  • I stand til at detektere meget lave kopier af målet
  • Minimerer primer-dimer og ikke-specifik amplificering
  • Konsekvent amplificering over et bredt dynamisk område
  • Indeholder alle komponenterne, undtagen skabelon og primere, i en praktisk 2X masterblanding
  • Opbevares ved -5°C til -30°C
Indeholder følgende komponenter i en optimeret buffer:
  • AmpliTaq™ Fast DNA-polymerase, UP, en højoprenset DNA-polymerase designet til at muliggøre øjeblikkelig varmstart
    • Minimerer uspecifik produktdannelse og gør det muligt at sætte reaktioner op ved stuetemperatur
  • SYBR™ Green I Dye for at muliggøre påvisning af dobbeltstrenget DNA
  • Deoxynukleotider (dNTP'er) for at hjælpe med at opretholde optimale PCR-resultater
  • Uracil-DNA Glycosylase (UDG) designet til at reducere overførselskontamination
  • Passiv intern reference baseret på proprietær ROX™ farve for at muliggøre øget præcision
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Indeholder 1x 50 ml hætteglas. 2X-blandingen indeholder SYBR™ Green 1-farve, AmpliTaq Gold™ Fast DNA-polymerase LD, dNTP'er med dUTP/dTTP-blanding, Passive Reference 1 og optimerede bufferkomponenter. Tilstrækkeligt til 5000 reaktioner af 20 μl hver.
Opbevares ved -5 til -30°C.
Garanteret minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode SYBR
Format Hætteglas
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode qPCR
Polymerase AmpliTaq Fast DNA-polymerase, AmpliTaq Fast UP
Reaktionshastighed Hurtig
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, hurtig tilstand, StepOnePlus™, hurtig tilstand
Etiket eller farvestof SYBR Green
Passiv referencefarve ROX (forblandet)
Produktlinje SYBR
Produkttype Real Time PCR SYBR Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse UP (ultraren)
Mængde 1 x 50 mL
Forsendelsestilstand Tøris
Tilstrækkelig til 5000 reaktioner af 20 μl hver
Til brug med (applikation) Genekspression
Antal reaktioner 5000 reaktioner
Prøvetype DNA (genomisk), cDNA
Volumen 50 mL