Få mere at vide
Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit (48 brønde)
Artikelnummer. 10321415 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10321415
Brand: Applied Biosystems™ 4371433
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Indeholder tre 48-brønds reaktionsplader - en baggrundsplade og to indeholdende farvestofstandarder (plader I& II). Plade I indeholder FAM , JOE og ROX; Plade II indeholder SYBR™ Grøn I og VIC .
Nemt at bruge kit etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for FAM™/SYBR™ Grøn I, VIC™/JOE™ , og ROX™ farvestoffer på StepOne™ Realtids PCR-system.
De Applied Biosystems™ StepOne™ Real-Time PCR System Spectral Calibration Kit indeholder en baggrundsplade og tre forudindlæste, 48-brønds hurtige optiske reaktionsplader indeholdende fem farvestofstandarder.
  • Nem at bruge
  • Giver nøjagtig skelnen mellem fluorescenssignalet fra individuelle farvestoffer i reaktionsblandingen
  • Indeholder Passive Reference I farvestofstandarden til signalnormalisering i alle realtids- og endepunktsreaktioner
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; butik ved -15° °til 25°C; beskytte mod lys; udløbsdato: 12 måneder fra leveringsdatoen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder tre 48-brønds reaktionsplader, —en baggrundsplade og to indeholdende farvestofstandarder (plade I & II). Plade I indeholder FAM , JOE og ROX; Plade II indeholder SYBR™ Grøn I og VIC .
Opbevares ved -15 til 25 °C. Beskyt mod lys.
Udløbsdato: 12 måneder fra leveringsdatoen
Kalibreret farvestof FAM, JOE , ROX , VIC , SYBR™ Grøn
Til brug med (udstyr) Trin Et™ , Hurtig tilstand, StepOne™ , Standardtilstand
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje StepOne™
Produkttype Spektralkalibreringssæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 sæt
Kalibreringstype Spektral kalibrering