Få mere at vide
Thermo Scientific™ Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strippladebakke
Artikelnummer. 17879152 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10
Artikelnummer. Mængde
17879152 10
1 options
Artikelnummer. 17879152 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A55333
På lager
Nem prøveopsætning og reducerede håndteringstrin aktiveret ved hjælp af SimpliAmp Strippladebakke.
Konfigurer og overfør SureTect lysisrør ind i SimpliAmp instrument ved hjælp af Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strippladebakke.
Designet specielt til brug med Thermo Scientific™ SureTect™ PCR Assay arbejdsgang SimpliAmp Strip Plate bakke bruges sammen med Thermo Scientific™ 96 Well Base til let opsætning og overførsel af lysisrør til SimpliAmp instrument, uanset prøvegennemløb, hvilket reducerer praktiske trin og muliggør en enkel, strømlinet arbejdsgang for maksimal effektivitet og produktivitet i dit laboratorium.
Brug SimpliAmp Strip pladebakke for nemt at indstille og overføre din SureTect lysisrør ind i SimpliAmp instrument.
Designet til at fungere sammen med Thermo Scientific 96 brønd base, den SimpliAmp Strip Plate Tray giver dig mulighed for at strømline din Thermo Scientific™ SureTect™ PCR Assay Workflow uanset prøvegennemløb.
Kombineret med vores omfattende portefølje af analyser og instrumentering i verdensklasse kan du udføre fødevaresikkerhedstests med tillid til at vide præcis, hvad du får– kvalitet kombineret med enkelthed.
Vi er forpligtet til at give dig mulighed for at opleve den sande tillid til dine resultater, lige første gang, hver gang, og Thermo Scientific™ SureTect™ Real-Time PCR System udvikler sig konstant for at understøtte dine laboratorie- og testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Prøvetype Mad
Oversigt Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strippladebakke
Til brug med (applikation) Fødevaresikkerhed
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ SureTect™ PCR Assay arbejdsgang
Produktlinje SureTect
Mængde 10