Få mere at vide
Thermo Scientific™ Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strippladebakkedæksel
Artikelnummer. 17809152 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10
Artikelnummer. Mængde
17809152 10
1 options
Artikelnummer. 17809152 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A55971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00 DKK
    609.66 DKK / Pakke med 10
    Spare 72.34 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Nem prøveopsætning og reducerede håndteringstrin aktiveret ved hjælp af SimpliAmp Strippladebakkedæksel.
Pipetter og centrifuger med tillid med Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Strippladebakkedæksel.
Bruges sammen med Thermo Scientific lysisrør og gennemborelige forseglinger for sikkert at pipettere fra lysisrørene og ved siden af Thermo Scientific Analyserør, centrifuger sikkert med Thermo Scientific™ SureTect™ PCR Assay Workflow muliggør en enkel, strømlinet arbejdsgang for maksimal effektivitet og produktivitet i dit laboratorium.
Brug SimpliAmp Afisoler pladebakkedækslet for at centrifugere sikkert SureTect PCR-rør og pipette fra din SureTect lysisrør i SureTect arbejdsgang.
Designet til at fungere sammen med Thermo Scientific lysis og PCR rør, SimpliAmp Strip Plate Bakke og gennemborende tætninger, den SimpliAmp Strip Plate Bakke Cover giver dig mulighed for at strømline din SureTect arbejdsgang uanset prøvegennemløb.
Kombineret med vores omfattende portefølje af analyser og instrumentering i verdensklasse kan du udføre fødevaresikkerhedstests med tillid til at vide præcis, hvad du får– kvalitet kombineret med enkelthed.
Vi er forpligtet til at give dig mulighed for at opleve den sande tillid til dine resultater, lige første gang, hver gang, og Thermo Scientific™ SureTect™ Real-Time PCR System udvikler sig konstant for at understøtte dine laboratorie- og testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvetype Mad
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific lysis og PCR rør, SimpliAmp Strippladebakke og gennemborelige tætninger
Produktlinje SureTect
Mængde 10