Få mere at vide
Applied Biosystems™ RNase-hæmmer
Artikelnummer. 10615995 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
2.000 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10615995 2.000 enheder Hver
1 options
Artikelnummer. 10615995 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8080119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 DKK
    947.65 DKK / 2000 enheder
    Spare 252.35 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
100 μL ved 20 U/μ L. Tilstrækkeligt til 100 revers transkriptionsreaktioner, 20 L μhver. RNase-inhibitor i opbevaringsbuffer: 20 mM HEPES-KOH, pH 7,6; 50 mM KCI; 8mM DTT; og 50% (v/v) glycerol.
Ingen DNase- eller endonukleaseaktivitet
RNase-hæmmer (ribonuklease-hæmmer) er et 50 kDa rekombinant enzym, der bruges til at hæmme RNase-aktivitet. Det indeholder ikke DNase- eller endonukleaseaktivitet.
  • Hæmmer RNase-aktivitet —og forhindrer nedbrydning af RNA-template
  • Mangler DNA-endonukleaseaktivitet —for bedre produktudbytte
PCR og Real-Time PCR, omvendt transkription
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50 mM
Indhold og opbevaring Indhold: 100μ L ved 20 U/μ L. Tilstrækkelig til 100 revers transkriptionsreaktioner, 20μ l hver. RNase-inhibitor i opbevaringsbuffer: 20 mM HEPES-KOH, pH 7,6; 50 mM KCI; 8 mM DTT; og 50% (v/v) glycerol. Opbevares ved -20 °C.
Mængde 2.000 enheder
Forsendelsestilstand Tøris