Få mere at vide
Thermo Scientific™ Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5-strimmel pladebakke
Artikelnummer. 17899142 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10
Artikelnummer. Mængde
17899142 10
1 options
Artikelnummer. 17899142 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A55332
På lager
Konfigurer, overfør og kør SureTect PCR-assays i QuantStudio 5 instrument ved hjælp af QuantStudio 5-strimmel pladebakke.
Konfigurer, overfør og kør Thermo Scientific™ SureTect™ PCR-analyser i Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed Real-Time PCR-system ved hjælp af Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5-strimmel pladebakke.
Designet specielt til brug med Thermo Scientific™ SureTect™ PCR Assay arbejdsgang QuantStudio 5 Strip Plade bakke bruges sammen med Thermo Scientific™ 96-brønds PCR-base til let opsætning og overførsel af PCR-rør til QuantStudio 5 instrument uanset prøvegennemløb, hvilket muliggør en enkel, strømlinet arbejdsgang for maksimal effektivitet og produktivitet.
Brug QuantStudio 5-strimmel pladebakke til at opsætte, overføre og køre din SureTect Assays i Quant Studio 5-instrumentet.
Designet til at fungere sammen med Thermo Scientific 96 Brønd PCR Base, den QuantStudio 5 Strip pladebakke giver dig mulighed for at strømline din SureTect arbejdsgang uanset prøvegennemløb.
Kombineret med vores omfattende portefølje af analyser og instrumentering i verdensklasse kan du udføre fødevaresikkerhedstests med tillid til at vide præcis, hvad du får– kvalitet kombineret med enkelthed.
Vi er forpligtet til at give dig mulighed for at opleve den sande tillid til dine resultater, lige-første gang, hver gang, og Therrmo Scientific-&handlen; SureTect &handel; Real-Time PCR System udvikler sig konstant for at understøtte dine laboratorie- og testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvetype Mad
Oversigt Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5-strimmel pladebakke
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Til brug med (udstyr) 0,1 ml blok Quant Studio 5 Instrument
Mængde 10