Få mere at vide
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ Startsæt
Artikelnummer. 13473079 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13473079 1.000 reaktioner 100µg
1 options
Artikelnummer. 13473079 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4462263
Denne løsning reducerer tiden og omkostningerne forbundet med screening af prøver væsentligt i forhold til de nuværende tilgængelige metoder.
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ kits giver brugerne mulighed for at anvende et farvestof, der binder til udsatte hydrofobe rester til at overvåge den termiske stabilitet af proteiner ved hjælp af et realtids PCR-system for at identificere bufferbetingelser, der stabiliserer proteinet af interesse, eller screene biblioteker af ligander for forbindelser, der binder proteinet af interesse.
Spar tid og penge med prøvescreening: Denne løsning reducerer tiden og omkostningerne forbundet med screening af prøver væsentligt i forhold til de nuværende tilgængelige metoder.
To sæt at vælge imellem: De Protein Thermal Shift™ Dye Kit indeholder farvestoffet og bufferen til udførelse af protein termiske skift eksperimenter, nok til op til 1000 reaktioner. De Protein Thermal Shift™ Startsættet indeholder Dye Kit plus et kontrolprotein og kontrolligand til testeksperimenter og fejlfinding. De Protein Thermal Shift™ Starter Kit-komponenter er pakket i to kasser, den ene skal opbevares ved -20 °C og den anden ved 4 °C, for maksimal fleksibilitet i reagensformuleringen.
Forenkle analyse med Protein Thermal Shift™ Software: Vores Protein Thermal Shift™ Løsningen inkluderer analysesoftware, som er kompatibel med kørefiler genereret fra fem af vores real-time PCR-systemer: StepOne™ Realtids PCR-system, StepOnePlus™ Realtids PCR-system, 7500 Fast Realtids PCR-system og ViiA™7 Realtids PCR-system.
  • Screen prøver for relativ protein termisk stabilitet
  • Screene molekyler (f.eks. små molekyle lægemiddelkandidater, fragmentbaserede biblioteker og antistoffer) for ligandbinding til proteiner på en måde med høj gennemstrømning
  • Skærmprøver for stabilitetsændringer efter proteinpunktmutationer eller modifikationer
  • Identificer systematisk egnede/optimale bufferbetingelser til måling af protein-ligand-interaktioner, produktion af stabile proteinpræparater, proteinkrystallisering og opbevaring af proteiner
  • QC-protein forberedes hurtigt for at sikre proteinintegritet og/eller renhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar farvestof og buffer ved 18° til °25 C
Opbevar kontrolligand og kontrolprotein ved -15° til -25 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Teknik Fluorescensintensitet
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Sættype Startsæt
Produktlinje Protein Thermal Shift
Mængde 1.000 reaktioner
Målspecificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Protein Thermal Shift
Antal reaktioner 1.000 reaktioner
Prøvetype Protein