Få mere at vide
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ Farvesæt
Artikelnummer. 15129534 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1.000 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15129534 1.000 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 15129534 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4461146
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Protein Thermal Shift™ Buffer, Protein Thermal Shift™ Farvestof
Denne løsning reducerer tiden og omkostningerne forbundet med screening af prøver væsentligt i forhold til de nuværende tilgængelige metoder.
Applied Biosystems™ Protein Thermal Shift™ kits giver brugerne mulighed for at anvende et farvestof, der binder til udsatte hydrofobe rester til at overvåge den termiske stabilitet af proteiner ved hjælp af et real-time PCR-instrument for at identificere bufferbetingelser, der stabiliserer proteinet af interesse, eller screene biblioteker af ligander for forbindelser, der binder proteinet af interesse.
Spar tid og penge med prøvescreening: Denne løsning reducerer tiden og omkostningerne forbundet med screening af prøver væsentligt i forhold til de nuværende tilgængelige metoder.
To sæt at vælge imellem: De Protein Thermal Shift Dye Kit indeholder farvestoffet og bufferen til udførelse af protein termiske skift eksperimenter, nok til op til 1000 reaktioner. De Protein Thermal Shift Startsættet indeholder Dye Kit plus et kontrolprotein og kontrolligand til testeksperimenter og fejlfinding. De Protein Thermal Shift Starter Kit-komponenter er pakket i to kasser, den ene skal opbevares ved -°20 C og den anden ved 4 °C, for maksimal fleksibilitet i reagensformuleringen.
Forenkle analyse med Protein Thermal Shift Software: Vores komplette Protein Thermal Shift Løsningen inkluderer analysesoftware, som er kompatibel med kørefiler genereret fra fem af vores real-time PCR-systemer: StepOne™ Realtids PCR-system, StepOnePlus™ Real-Time PCR-system, 7500 Fast Real-Time PCR-system og ViiA 7 ™Real-Time PCR-system.
  • Screen prøver for relativ protein termisk stabilitet
  • Screene molekyler (f.eks. små molekyle lægemiddelkandidater, fragmentbaserede biblioteker og antistoffer) for ligandbinding til proteiner på en måde med høj gennemstrømning
  • Skærmprøver for stabilitetsændringer efter proteinpunktmutationer eller modifikationer
  • Identificer systematisk egnede/optimale bufferbetingelser til måling af protein-ligand-interaktioner, produktion af stabile proteinpræparater, proteinkrystallisering og opbevaring af proteiner
  • QC-protein forberedes hurtigt for at sikre proteinintegritet og/eller renhed
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Rumtemperatur. Holdbarhed: Garanteret minimum holdbarhed er 60 dage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring De Protein Thermal Shift™ Dye Kit indeholder farvestoffet og bufferen til udførelse af protein termiske skift eksperimenter, nok til op til 1000 reaktioner. Opbevares ved °18 C til °25 C.
Den garanterede minimumsholdbarhed er 60 dage (nøjagtig udløbsdato trykt på produktet og CofA).
Detektionsmetode Primer-sonde
PCR metode qPCR
Teknik Fluorescensintensitet
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Sættype Farvesæt
Produktlinje Protein Thermal Shift
Mængde 1.000 reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målspecificitet Ikke målspecifik
Til brug med (applikation) Protein Thermal Shift
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Prøvetype Protein