Få mere at vide
Applied Biosystems™ Platinum™ Multiplex PCR Master Mix
Artikelnummer. 12383583 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
2000 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
2000 reaktioner
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
12383583 250 reaktioner Hver
12373583 50 reaktioner Hver
12027809 2000 reaktioner 2000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12383583 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4464269
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2X; GC Enhancer
Platinum Multiplex PCR Master Mix er designet specielt til endpoint multiplex PCR.
Platinum Multiplex PCR Master Mix er en højspecificitet, high-throughput-løsning designet specifikt til endpoint multiplex PCR og understøtter nem multipleksing med minimal optimering.
Ydeevnen af Platinum Multiplex PCR Master Mix over en lang række amplikonstørrelser tillader forstærkning af skabeloner fra 50 bp til 2,5 kb, hvilket i høj grad forbedrer workflowfleksibiliteten. Sammen med dens 20-plex-kapacitet og fravær af primer-dimere, giver den ikke kun en high-throughput-løsning, men kan også prale af høj specificitet gennem færre ikke-specifikke primerbindingshændelser, hvilket resulterer i mindre reaktions- og primerspild.
Funktioner
  • Forstærker op til 20 amplikoner i en enkelt reaktion
  • Forstærker produkter fra 50 bp til 2,5 kb
  • Udfører multiplekse PCR-reaktioner med minimal optimering
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2X (5 x 1,25 ml)
• GC Enhancer (1 x 1,25 ml)
Opbevar kl– °15 C til– °25 C før åbning.
Mastermix kan opbevares kl– 15 C °til– 25 C °eller ved 4 °C (i op til 30 dage). GC Enhancer skal opbevares kl– 15 °C til– 25 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Platinum Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed Standard
Multiplex kapacitet Op til 20-plex
Mængde 250 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, Multiplex PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 250 reaktioner
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 2,5 kb eller mindre
Volumen 1.25 mL