Få mere at vide
Applied Biosystems™ PCR rør& Hætter, RNase-fri, 0,2 ml (8-strimmel format)
Beskrivelse
Disse 0,2 ml PCR-rør med hætter leveres i et 8-strimmel format og garanteret RNase- og DNase-fri. Rør og hætter design gør det muligt for hætter at forsegle sikkert med minimalt tryk. Polypropylenrør er autoklavesikre.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Mængde | 125 strimler |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere |
| Materiale | Polypropylen |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Renhed eller kvalitetsklasse | RNase-fri, DNase-fri |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Lukketype | 8-Strip Cap |
| Vis mere |