Få mere at vide
Applied Biosystems™ Oligo d(T) 16 (50μ M)
Artikelnummer. 10187394
Skift visning
Mængde:
5 nmol, 100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10187394 5 nmol, 100μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10187394 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8080128
Få en enklere genekspressionsarbejdsgang
Brug rabatkode 27975
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Oligo(dT) 16 primer leveres i 100 stkμ L på 10 mM TE, pH 7,0, ved en koncentration på 50μ M.
Invitrogen Oligo(dT) 16 Primer er en homo-oligomer deoxyribonukleotid poly(dT), der er ikke-phosphoryleret og kemisk syntetiseret.
Invitrogen Oligo(dT) 16 Primer er en homo-oligomer deoxyribonukleotid poly(dT), der er ikke-phosphoryleret og kemisk syntetiseret. Det bruges til priming og revers transkription af polyadenyleret poly(A)+ mRNA.
Fem nmol Oligo (dT) 16 Primer leveres i 100 stkμ L på 10 mM TE, pH 7,0, ved en koncentration på 50μ M.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Primer
Indhold og opbevaring •Oligo(dT) 16  Primer (100μ L på 50μ M)
Opbevar kl– 10 til– 30 °C.
Aliquot for at undgå gentagen frysning og optøning.
Oprensningsmetode Omvendt fase HPLC
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 50μ M
Primer Oligo dT
Mængde 5 nmol, 100μ L
Til brug med (applikation) Revers transkription
Form Væske