Få mere at vide
Applied Biosystems™ Nukleasefrit vand (1,75 ml/rør)
Beskrivelse
Nukleasefrit vand til brug i RNA-applikationer. 1,75 ml/rør
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Grad | Molekylær biologi |
| Emballage | 1 rør |
| Mængde | 1 x 1.75 mL tube |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |