Få mere at vide
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate til Multiplex qPCR, hurtig 96-brønd
Artikelnummer. 15890413 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15890413 1 tallerken Hver
1 options
Artikelnummer. 15890413 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4457328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1298.00 DKK
    856.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 441.32 DKK
    34% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Til kalibrering af din 7500 Fast, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex og 7 Flex, og QuantStudio™ 12K Flex RT-PCR-systemer med en hurtig 96-brønds blok.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne vil forbedre resultaterne med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Kalibreret farvestof Mustang Purple™
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttype Farve spektral kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 tallerken
Kalibreringstype Spektral kalibrering