Få mere at vide
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Farvespektralkalibreringsplade, 96-brønds
Artikelnummer. 15820423 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15820423
Brand: Applied Biosystems™ 4461599
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til MUSTANG PURPLE™ spektral kalibrering af din 7500, ViiA™ 7, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7, eller QuantStudio™ 12K Flex RT-PCR-system med en 96-brønds blok.
Farvestofformuleringerne vil hjælpe med at forbedre multipleksingsresultater ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre, der er en del af dine real-time PCR-eksperimenter.
Se instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner. Farvestofformuleringen vil hjælpe med at forbedre multipleksingsresultaterne ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre, der er en del af real-time PCR-eksperimenter.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Kalibreret farvestof Mustang Purple™
Til brug med (udstyr) 7500 system, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 7, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 12K
Produkttype Farve spektral kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 tallerken
Kalibreringstype Spektral kalibrering