Få mere at vide
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Farvespektralkalibreringsplade til Multiplex qPCR, 384-brønd
Artikelnummer. 15675208 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15675208 1 tallerken Hver
1 options
Artikelnummer. 15675208 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4457334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 DKK
    996.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 513.40 DKK
    34% Slukket
Til kalibrering af din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, og QuantStudio™ 12K Flex real-time PCR-systemer med en 384-brønds blok.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se venligst din instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner om brug. Farvestofformuleringerne vil forbedre resultaterne med multipleksing ved mere præcist at repræsentere fluorescerende spektre fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
Kalibrering og verifikation bør udføres mindst hver sjette måned. Se instrumentvedligeholdelsesvejledning for fuldstændige instruktioner.
Ordreinfo
Forsendelse af tøris; opbevares i fryseren (-5° til -30 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Kalibreret farvestof Mustang Purple™
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produkttype Farve spektral kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 tallerken
Kalibreringstype Spektral kalibrering