Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Stænkfri 96-brønds base
Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
10 baser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Indeholder
10 MicroAmp Stænkfri 96-brønds baser.
- Designet til at holde MicroAmp reaktionsrør i MicroAmp bakke/holdersæt eller 96-brønds reaktionsplader til praktisk præ-PCR og post-PCR prøvebehandling
- Ensartede resultater
- Bruges med instrumenter, der har opvarmede prøvedæksler for at eliminere kondensering og behovet for mineralolieoverlejring
- Proprietær MicroAmp reaktionsrør er afgørende for højtydende PCR for at sikre maksimal temperatur og amplifikationsensartethed for prøver
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/RNase-fri |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 10 MicroAmp™ Stænkfri 96-brønds baser. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Farve | Sort |
| Produkttype | 96-brønds base |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOne™ , StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR system, ViiA™ 7 Dx Fast System, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermal Cycler, ViiA™ 7 Hurtigt system, QuantStudio™ Dx |
| Til brug med (applikation) | PCR |
| Pladekompatibilitet | 96-brøndsplade |
| Mængde | 10 baser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |