Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaktionsrør uden hætte, 0,2 mL
Artikelnummer. 10279254 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 rør
2.000 rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10279254 2.000 rør Hver
10631386 10.000 rør Pakke med 10000
10184737 10.000 rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10279254 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8010533
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Contains 10,000 MicroAmp™ Reaction Tubes without Caps, 0.2mL.
Kræver
Enten hætter eller fuld pladeforsegling.
Optimalt designet til præcis PCR
Til brug med Applied Biosystems 0,2 ml termiske cykler inklusive Veriti™ 96-Well Thermal Cycler, den GeneAmp™ PCR System 9700 og 2720 Thermal Cycler.
  • Ensartet plastiktykkelse muliggør ensartet opvarmning og afkøling for præcise resultater
  • Poleret overflade og konisk bund giver maksimal prøvegenvinding
  • Giv uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, oliefri PCR-amplifikation
  • Tynd, konisk væg er konstrueret til at give optimal kontakt med prøveblokken, mens ensartet vægtykkelse sikrer optimal varmeoverførsel for præcise PCR-resultater
  • Rør gennemgår streng kvalitetstest for at sikre reproducerbare resultater
  • Platform: 2720 Thermal Cycler, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR system, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti™ Dx Thermal Cycler, Veriti™ Termisk cykler
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.1 mL
Volumen (metrisk) 0.15 mL
Mængde 2.000 rør
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers eller Real-Time PCR-systemer
Produktlinje MicroAmp
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Indeholder 2.000 MicroAmp™ Reaktionsrør uden hætter, 0,2 ml. Kræver enten hætter eller fuld pladeforsegling. Det anbefalede maksimale reaktionsvolumen er 100μ l. Opbevares ved stuetemperatur.
Reaktionshastighed Hurtig
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Ikke inkluderet
Antal Wells 96
Format 2.000 rør
Produkttype Reaktionsrør