Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaktionsrør med hætte, 0,2 ml, autoklaveret
Artikelnummer. 10669845 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1000 rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10669845 1000 rør Hver
1 options
Artikelnummer. 10669845 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8010612
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Autoklaveret for at give en ren, kontrolleret start
Optimalt designet til præcis PCR.
  • Ensartet plastiktykkelse muliggør ensartet opvarmning og afkøling for præcise resultater
  • Fastslået låg med positiv-klik-lukning sikrer korrekt siddeplads
  • Poleret overflade og konisk bund giver maksimal prøvegenvinding
Tilgængelig i økonomiske bulkpakker
Optimeret design
Giver exceptionel temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, oliefri PCR-amplifikation med 0,2 ml 96-brønds termiske cykler. Gennemgå strenge kvalitetstests for at sikre reproducerbare resultater.
Praktisk
Fås som klar eller farvet og i bulkpakninger.
PCR, PCR& Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/Rnase fri
Farve Neutral
Volumen (metrisk) Virker 0.5 mL
Volumen (metrisk) 0.6 mL
Mængde 1000 rør
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere
Produktlinje MicroAmp
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Reaktionshastighed Hurtig
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Hvælvet kasket
Antal Wells 96
Autoklaverbar Autoklaverbar
Format 1.000 rør
Produkttype Reaktionsrør