Indeholder
2000 optiske reaktionsrør uden hætte, 0,2mL
Kræver
Hætter eller fuld pladedæksel til forsegling
Til brug på 0,2 ml termocykler inklusive Veriti™ 96-Well Thermal Cycler, GeneAmp™ PCR System 9700 og Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler. Optimalt designet til præcis PCR.
- Ensartet plastiktykkelse muliggør ensartet opvarmning og afkøling for præcise resultater
- Fastslået låg med positiv-klik-lukning sikrer korrekt siddeplads
- Poleret overflade og konisk bund giver maksimal prøvegenvinding
- Assorterede farver (rød, orange, blå og grøn) giver nem identifikation
MicroAmp Reaktionsrør giver uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, oliefri PCR-amplifikation med vores 0,2 ml 96-brønds termiske cykler. Som alle vores produkter, MicroAmp Reaktionsrør gennemgår streng kvalitetstestning for at sikre reproducerbare resultater og pålidelig temperatur- og amplifikationsensartethed for prøver.
Praktiske
hætter fås også i klare, assorterede farver, autoklaveret for at give en ren, kontrolleret start og i bulkpakker. Bruge MicroAmp Bakker til nem prøvehåndtering og optimerede resultater på vores 0,2 ml 96-brønds termocykler. Anbefalet maksimalt reaktionsvolumen på 100 μL.
PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNA/Rnase fri |
| Farve | Neutral |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.2 mL |
| Volumen (metrisk) | 0.25 mL |
| Mængde | 2000 rør |
| Til brug med (udstyr) | Thermal Cyclers eller Real-Time PCR-systemer |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Materiale | Polypropylen |
| Indhold og opbevaring | Optiske reaktionsrør uden hætte, 0,2 mL 2000 rør ⁄pakke Opbevares ved stuetemperatur |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Vis mere |