Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk filmkomprimeringspude
Artikelnummer. 10065764 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10065764 5 Ea. Hver
1 options
Artikelnummer. 10065764 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4312639
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
5 optisk dæksel kompressionspuder
Til brug med selvklæbende film
Designet til at understøtte en ordentlig termisk forsegling mellem termocykler og reaktionsplader ved brug af klæbende film.
Se brugermanualen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Optisk
Mængde 5 Ea.
Til brug med (applikation) PCR
Indhold og opbevaring 5 optisk dæksel kompressionspuder
Til brug med (udstyr) 2720 Thermal Cycler, 3100 Genetic Analyzer, 3700 Genetic Analyzer, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 2720 Thermal Cycler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Kompressionspude
Produktlinje MicroAmp
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade