Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk selvklæbende filmsæt
Artikelnummer. 10095714 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
10095714 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10095714 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4313663
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
MicroAmp Optiske selvklæbende dæksler (antal 20), applikator (antal 1), MicroAmp Optisk dæksel kompressionspude (antal 1)
Designet til at passe på MicroAmp Optiske 96-brønds reaktionsplader
  • MicroAmp Optisk klæbende film reducerer chancen for brønd til brønd kontaminering og prøvefordampning, når den påføres en mikroplade
  • MicroAmp Optiske filmkompressionspuder er designet til at understøtte en ordentlig termisk tætning mellem termocykleren og reaktionsplader, når der bruges klæbende film
  • MicroAmp Adhæsive Film Applicator bruges til at danne en tæt forsegling mellem en mikroplade og en klæbende film
  • Trykfølsomt klæbemiddel giver en tæt forsegling over hver brønd
  • Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
  • Press-N-Seal: Juster korrekt til pladen, og tryk derefter for at forsegle
  • Let at —påføre klæber ikke til din handske
Undgå tab af dyrebare prøver
  • Brug denne optisk klare klæbende film til at forsegle prøverne ind i brøndene på en mikroplade for at reducere muligheden for krydskontaminering mellem prøvebrøndene og hjælpe med at sikre ensartede real-time PCR-data
  • Nem at bruge
  • Træk blot bagsiden væk fra den klæbende film og påfør filmen fast hen over toppen af din mikroplade
  • Stable mikroplader og aflæs prøver, som du normalt ville, undtagen med mindre chance for prøvekontamination
  • MicroAmp Optiske filmkompressionspuder er designet til at understøtte en ordentlig termisk tætning mellem termocykleren og reaktionsplader, når der bruges klæbende film
  • Brug MicroAmp Adhæsive Film Applikator til at danne en tæt forsegling mellem en mikroplade og den klæbende film
Dann en tæt forsegling
  • De MicroAmp Adhæsive Film Applicator gør det muligt ergonomisk at skubbe en klæbende film ned på en mikroplade for at danne en tæt forsegling og minimere luftbobler. Denne tætte forsegling vil forhindre brønd-til-brønd-kontamination og prøvetab
  • Hurtigt og nemt
  • Brug MicroAmp Adhæsive Film Applikator til at fremskynde processen med at forsegle flere mikroplader
  • Dette værktøj er designet i henhold til mikropladedimensionerne, så mikropladen hurtigt kan forsegles
  • Den robuste proprietære plast tåler konstant brug til store screeningsapplikationer
Se brugervejledningen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Optisk
Materiale Polyester
Antal Wells 96
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Inkluderer: MicroAmp™ Optiske selvklæbende dæksler (antal 20), applikator (antal 1), MicroAmp™ Optisk dæksel kompressionspude (antal 1)
Til brug med (udstyr) 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ Dx
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Film, segl eller applikator
Produktlinje MicroAmp
Klæbemiddel Trykfølsom
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade