Få mere at vide
Beschreibung
Includes
100 Optical Adhesive Covers
Applied Biosystems MicroAmp Optisk klæbende film er designet til at reducere brønd-til-brønd-kontamination og prøvefordampning. Den brugervenlige film påføres ved at pille bagsiden af og presse den klæbende film fast hen over toppen af en mikroplade. Denne tætte forsegling hjælper med at sikre ensartede PCR-data i realtid uden at skjule prøver under læsning, og det beskyttende dæksel gør det nemmere at stable mikroplader for pladsbesparende bekvemmelighed og opbevaring.
Funktioner
- Trykfølsomt klæbemiddel giver en tæt forsegling over hver brønd
- Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
- Let at påføre film vil ikke klæbe til handsker
- Forhindrer prøvetab og reducerer krydskontaminering
- Designet til at passe MicroAmp 96- og 384-brønds plader
Bemærk
Thermo Fisher Scientific har udført udtømmende funktionstest vedrørende mindre visuelle uoverensstemmelser (f.eks. rynker, stregaftryk, uklarhed, hvide pletter osv.) af MicroAmp Optisk klæbende film, der kan være resultatet af fjernelse af foringen eller påføring på en plade. Disse mindre visuelle uoverensstemmelser påvirker ikke ydelsen af den klæbende tape. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte teknisk support.
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farve | Optisk |
| Materiale | Polyester |
| nr. pr. sag | 25 Covers |
| Mængde | 25 covers |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 25 optiske selvklæbende dæksler. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (udstyr) | 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™ , SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™ , Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Hurtig termisk cykler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ViiA™ 7 Dx Fast System, QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx System, ViiA™ 7 Hurtigt system, ProFlex™ PCR system |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Film, segl eller applikator |
| Produktlinje | MicroAmp |
| Klæbemiddel | Trykfølsom |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.