Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 96-brønds reaktionsplade med stregkode& Optiske hætter
Artikelnummer. 11557045 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
20 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11557045
Brand: Applied Biosystems™ 403012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
20 plader med 300 optiske strimler med 8 låg, (svarende til katalognr. 4306737 og 4323032)
Optimeret til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, effektiv PCR-amplifikation
Denne plade, der er konstrueret af et enkelt stift stykke polypropylen i et 96-brønds format, er kompatibel med Applied Biosystems96-Well Real-Time PCR-systemer og termiske cyklere.
  • Matteret for at minimere interfererende fluorescens fra brønde i cyklusblokken
  • Screenet for at fjerne autofluorescerende plader
  • Designet giver en barriere mod den omgivende luft for at sikre ensartet temperatur fra brønd til brønd
  • Hver reaktionsplade har en unik serielabel med otte tegn (stregkode), der kan læses af både bruger og maskine for at forhindre sporingsfejl
  • Inkluderer MicroAmpOptical 8-Cap Strips
  • MicroAmp engangsartikler er optimeret til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, oliefri PCR-amplifikation
  • Proprietære MicroAmpplates er essentielle for højtydende PCR og hjælper med at sikre den største temperatur- og amplifikationsensartethed for prøver
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 20 plader med 300 optiske 8-hætte strimler
(svarende til katalog # 4306737 og 4323032)
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk
Produkttype 96-brønds reaktionsplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Volumen (metrisk) Nå 0.3 mL
Antal Wells 96
Til brug med (applikation) PCR
Mængde 20 plader
Reaktionshastighed Standard