Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 96-brønds reaktionsplade med stregkode& Optisk klæbende film
Artikelnummer. 10311515 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
100 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10311515
Brand: Applied Biosystems™ 4314320
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
5 pakker med 20 plader hver (svarende til 5 x Fabr. Nr. 4306737), 1 pakke med 100 optiske selvklæbende film (svarende til Mfr. Nr. 4311971)
Optimeret til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, effektiv PCR-amplifikation
Konstrueret af et enkelt stift stykke polypropylen i et 96-brønds format, er denne plade kompatibel med Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-systemer og termiske cyklere.
  • Matteret for at minimere interfererende fluorescens fra brønde i cyklusblokken
  • Screenet for at fjerne autofluorescerende plader
  • Unikt design giver en barriere mod den omgivende luft for at sikre ensartet temperatur fra brønd til brønd
  • Hver reaktionsplade inkluderer en unik serialiseret, otte tegns nummerlabel (stregkode), der er brugerlæsbar og maskinlæsbar for at forhindre sporingsfejl
  • Den inkluderede MicroAmp Optiske klæbende film reducerer chancen for brønd til brønd kontaminering og prøvefordampning, når de påføres mikropladerne
  • Trykfølsomt klæbemiddel giver en tæt forsegling over hver brønd
  • Vil ikke forstyrre prøvelæsningen
  • Bekræft korrekt justering til pladen, og tryk derefter for at forsegle
  • Let at påføre; klæber ikke til handsken
  • Kapacitet: 96 x 0,2 ml rør
Oliefri PCR-amplifikation
  • MicroAmp engangsartikler er optimeret til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, oliefri PCR-amplifikation
PCR, PCR og Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Omgivelsestemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Optisk
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Mængde 100 plader
Indhold og opbevaring Indeholder:
5 pakker med 20 plader hver (svarende til 5x katalog # 4306737)
1 pakke med 100 optiske selvklæbende film (svarende til katalog # 4311971)
Opbevares ved stuetemperatur. Ved korrekt opbevaring er holdbarheden 2 år.
Format 96-brøndsplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Produkttype Plade/klæbende film/stregkode
Produktlinje MicroAmp
Klæbemiddel Trykfølsom
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade