Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp®™ Optisk 96-brønds reaktionsplade med stregkode
Artikelnummer. p-4918085 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal Wells:
96
Mængde:
20 plader
500 plader
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 20
Pakke med 500
Artikelnummer. 10407314
Brand: Applied Biosystems™ 4306737
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimeret til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, effektiv PCR-amplifikation
  • Konstrueret af en enkelt rigid del af polypropylen i et 96-brønds format
  • Kompatibel med Applied Biosystems 96-brønds realtids-PCR-systemer og termiske cyklere
  • Matteret for at minimere interfererende fluorescens fra brønde i cyklusblokken
  • Screenet for at fjerne autofluorescerende plader
  • Unikt design skaber en barriere mod den omgivende luft for at sikre ensartet temperatur fra brønd til brønd
  • Hver reaktionsplade har en unik serielabel med otte tegn (stregkode), der kan læses af både bruger og maskine for at forhindre sporingsfejl
  • Kapacitet: 96 x 0,2 ml reagensglas
  • Platform: 2720-termocycler, 3130-genetisk analysator, 3130xl-genetisk analysator, 3500-Dx-genetisk analysator, 3500-genetisk analysator, 3500xL-Dx-genetisk analysator, 3500xL-genetisk analysator, 3730-dna-analysator, 3730xl-dna-analysator, 6100-nukleinsyreprepstation, 7000-system, 7300-system, 7500-system, 7900HT-system, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR-system, QuantStudio™ , QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™-termocycler, Veriti™ Dx-termocycler, Veriti™-termocycler, ViiA™ 7 Dx-system, ViiA™ 7-system
  • Anvendelser: PCR, PCR& PCR i realtid, PCR i realtid (qPCR)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Omgivelsestemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 20 plader.
Kan opbevares ved stuetemperatur. Ved passende opbevaring kan pladerne opbevares på ubestemt tid.
Emballage 20 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.3 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 20 plader
Reaktionshastighed Standard