Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp®™ Optisk 96-brønds reaktionsplade med stregkode
Artikelnummer. 10640806 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal Wells:
96
Mængde:
20 plader
500 plader
Unit Size:
1 sæt
Pakke med 20
Pakke med 500
Product Code. 10640806
Brand: Applied Biosystems™ 4326659
Optimeret til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, effektiv PCR-amplifikation
  • Konstrueret af en enkelt rigid del af polypropylen i et 96-brønds format
  • Kompatibel med Applied Biosystems 96-brønds realtids-PCR-systemer og termiske cyklere
  • Matteret for at minimere interfererende fluorescens fra brønde i cyklusblokken
  • Screenet for at fjerne autofluorescerende plader
  • Unikt design skaber en barriere mod den omgivende luft for at sikre ensartet temperatur fra brønd til brønd
  • Hver reaktionsplade har en unik serielabel med otte tegn (stregkode), der kan læses af både bruger og maskine for at forhindre sporingsfejl
  • Kapacitet: 96 x 0,2 ml reagensglas
  • Platform: 2720-termocycler, 3130-genetisk analysator, 3130xl-genetisk analysator, 3500-Dx-genetisk analysator, 3500-genetisk analysator, 3500xL-Dx-genetisk analysator, 3500xL-genetisk analysator, 3730-dna-analysator, 3730xl-dna-analysator, 6100-nukleinsyreprepstation, 7000-system, 7300-system, 7500-system, 7900HT-system, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR-system, QuantStudio™ , QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™-termocycler, Veriti™ Dx-termocycler, Veriti™-termocycler, ViiA™ 7 Dx-system, ViiA™ 7-system
  • Anvendelser: PCR, PCR& PCR i realtid, PCR i realtid (qPCR)
Order Info
Forsendelsestilstand: Omgivelsestemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder 25 pakker med 20 plader hver (hver pakke svarer til katalog nr. 4306737).
Kan opbevares ved stuetemperatur. Ved passende opbevaring kan pladerne opbevares på ubestemt tid.
Emballage 500 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.3 mL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 500 plader
Reaktionshastighed Standard
Show More Show Less
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado