Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 96-brønds reaktionsplade
Artikelnummer. 10411785 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10 plader
500 plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10411785 10 plader Hver
10045754 500 plader Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411785 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. N8010560
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Designet til at give uovertruffen temperaturnøjagtighed og ensartethed til hurtig, effektiv PCR-amplifikation
Denne plade, der er fremstillet af en enkelt rigid polypropylenplade i 96-brønds format, er kompatibel med Applied Biosystems 96-brønds realtids-PCR-systemer og termiske cyklere.
  • Matteret for at minimere interfererende fluorescens fra brønde i cyklusblokken
  • Screenet for at fjerne autofluorescerende plader
  • Unikt design skaber en barriere mod den omgivende luft for at sikre ensartet temperatur fra brønd til brønd
  • Kapacitet: 96 x 0,2 ml reagensglas
  • Platform: 2720-termocycler, 3130-genetisk analysator, 3130xl-genetisk analysator, 3500-Dx-genetisk analysator, 3500-genetisk analysator, 3500xL-Dx-genetisk analysator, 3500xL-genetisk analysator, 3730-dna-analysator, 3730xl-dna-analysator, 6100-nukleinsyreprepstation, 7000-system, 7300-system, 7500-system, 7900HT-system, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR-system, QuantStudio™ , QuantStudio Dx, SimpliAmp™-termocycler, Veriti™ Dx-termocycler, Veriti-termocycler, ViiA™ 7 Dx-system, ViiA 7-system
Anvendelser: PCR, PCR& PCR i realtid, PCR i realtid (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/RNase-fri
Indhold og opbevaring Indeholder ti 96-brønds reaktionsplader.
Kræver enten hætter eller fuld pladedæksel for at forsegle (ikke inkluderet).
Kan opbevares ved stuetemperatur. Ved passende opbevaring kan pladerne opbevares på ubestemt tid.
Emballage 10 plader
Produktlinje MicroAmp
Farve Optisk
Produkttype Mikroplade
Til brug med (udstyr) Termocykler, genetisk analysator, DNA-analysator
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Mængde 10 plader