Få mere at vide
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optisk 8-rørs strimmel, 0,2 ml
Artikelnummer. 10321515 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
125 strimler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10321515 125 strimler Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10321515 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4316567
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Indeholder
1000 rør i strimler af 8
Kræver
Bakke eller holdebakke specifik for instrumentet
Maksimeret varmeledningsevne
Optimalt designet til at passe tæt ind Applied Biosystems Real-time PCR-systemer eller termiske cyklere til præcis kontrol af cyklustemperaturer.
Se brugermanualen eller indlægssedlen for begrænset etiketlicens og varemærkeoplysninger.
PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNA/Rnase fri
Farve Optisk
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Volumen (metrisk) 0.25 mL
Mængde 125 strimler
Til brug med (udstyr) Thermal Cyclers eller Real-Time PCR-systemer
Produktlinje MicroAmp
Materiale Polypropylen
Indhold og opbevaring Indhold: 1000 Rør i strimler af
8 Opbevaring: Stuetemperatur
Reaktionshastighed Standard
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Lukketype Ikke inkluderet
Format (125) 8-rørsstrimler
Produkttype Optisk 8-rørs strimmel